Merck
D7295
Deoxynucleotide Mix, 10 mM
Molecular Biology Reagent
Synonym(s):
Deoxynucleotide Mix, 10 mM, 10mM dNTP mix, dNTP mix, dNTPs
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Solubility:
H2O: soluble at 20 °C
Storage temp.:
−20°C
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
concentration
10 mM
color
colorless
solubility
H2O: soluble at 20 °C
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Nucleotides are organic molecules that serve as the monomers, or subunits, of nucleic acids (like DNA and RNA). The building blocks of nucleic acids, nucleotides consist of a nitrogenous base (purine or pyrimidine), a five-carbon sugar (ribose or deoxyribose), and at least one phosphate group. A nucleoside along with a phosphate group yields a nucleotide. The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 10 mM each of UltraPure dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water. One µL is sufficient for a standard 50 µL PCR reaction.
Application
dNTP Mix has been used:
  • in the PCR amplification of genomic DNA isolated from insect, fungi, virus, human,
  • in reverse transcription of total RNA to cDNA.
  • as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)
  • routine and long PCR
  • manual and automated DNA sequencing
  • cDNA synthesis and labeling reactions
Features and Benefits
  • Purity of each dNTP: Minimum 99%
  • Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
  • Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
  • Minimize risk of contamination in PCR
  • UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
JumpStart ™ Taq DNA Polymerase เป็นเอนไซม์เริ่มต้นแอนติบอดีที่ไม่ได้ใช้งานและร้อน
พิธีสารสำหรับการขยายความเที่ยงตรงสูงของชิ้นส่วน PCR ยาวถึง 22 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่ซับซ้อนและสูงถึง 40 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่เรียบง่าย
พิธีสารสำหรับการขยายความเที่ยงตรงสูงของชิ้นส่วน PCR ยาวถึง 22 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่ซับซ้อนและสูงถึง 40 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่เรียบง่าย แอคคูตาคลา
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
Shangmei Cao et al.
Journal of ethnopharmacology, 244, 112104-112104 (2019-08-09)
ShenYanXiaoBai granules is a traditional Chinese herbal medicine, It is used widely for the treatment of proteinuria caused by various kidney diseases. This study investigated the mechanism of Shenyan Xiaobai Granule in the treatment of nephritis proteinuria. 100 male wistar
Abril Sánchez-Botet et al.
Scientific reports, 8(1), 11797-11797 (2018-08-09)
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers worldwide, with 8-10% of these tumours presenting a BRAF (V600E) mutation. Cyclins are known oncogenes deregulated in many cancers, but the role of the new subfamily of atypical cyclins remains
Unal Egeli et al.
Cancer investigation, 24(5), 484-491 (2006-08-31)
BRCA1 and BRCA2 gene mutations in patients with breast and/or ovarian cancer have been not characterized in the Turkish population until now. A total of 87 female subjects from two sets of families (38 families total) provided blood samples from