Merck
D9780
Lambda DNA Hind III Digest
for DNA electrophoresis
Synonym(s):
Hind III digested bacteria phage Lambda DNA
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 1000 uses (1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest contains 8 fragments from 125 – 23,130 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I and Hind III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 8 fragments, 125–23,130 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.75%.
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
GenElute ™ Blood Genomic DNA Kit Protocol เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการแยกดีเอ็นเอจีโนมิกบริสุทธิ์ออกจากเลือดสดหรือเลือดครบอายุ
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
บทความ
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Select appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination via electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Instructions