grade
Sigma Grade
Quality Level
assay
98.5-101.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมสารละลายคีเลทเหล็ก 10 X 1 ลิตร
To prepare 1L of a 10 X iron chelate solution