Merck
F1051
Fetal Bovine Serum
Canada origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, FBS, FCS, sera, serum
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
Canada origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
bovine fetus
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
Canada origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
FBS blocks reactive oxygen species generation, which otherwise is not eliminated in serum-free media (SFM) systems. It also protects cells from oxidative damage and apoptosis.
Fetal bovine serum is the main component present in almost all media used for the culture of animal cells. It provides serum additives to the cell culture medium, which is essential for supporting growth of a variety of cell types. It is rich in growth factors and protein but low in γ-globulin content.
Application
FBS sourced from Canada is used in a broad range of cell culture applications. FBS provides many non-defined growth promoting and survival enhancing factors to cells in culture. It was used as a supplement for different cell cultures.
Analysis Note
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Fetal Bovine Serum
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ปกป้องการลงทุนของคุณด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดเก็บและละลาย FBS และซีราอื่นๆ ตัวอย่าง FBS สำหรับการตรวจสอบในโปรโตคอลเพาะเลี้ยงเซลล์ของคุณ
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
บทความ
แคลเซียมเป็นไอออนที่มีเสถียรภาพ divalent ไอออนที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเป็นพิษที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเซลล์ มันเป็นส่วนประกอบของสื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่หลากหลาย
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
ดูบทความทั้งหมด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มวัวในครรภ์ (FBS) ของเราและกำหนด FBS ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของห้องปฏิบัติการของคุณ ขอตัวอย่างซีรั่ม
Irza Sukmana et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 92(4), 1587-1597 (2009-05-14)
We describe an in vitro culture process that uses 100-microm diameter poly(ethylene terephthalate) monofilaments as contact guidance of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) to orient the development of microvessels in a 3D environment. Untreated fibers, distanced either by 0.05
Thomas Sanderson et al.
European journal of pharmacology, 593(1-3), 92-98 (2008-07-22)
Certain lactone-containing secondary plant metabolites display potent biological effects, including anti-tumor activities. This is of particular interest as these compounds appear effective against hormone-dependent cancers, such as those of breast and prostate, of which the incidence is on the rise.
Megha S Even et al.
Trends in biotechnology, 24(3), 105-108 (2006-01-24)
Despite considerable progress in the development of cell culture techniques, including the development of the serum- and protein-free media that now routinely support hybridoma and mammalian cell growth, fetal bovine serum (FBS) supplemented media are still commonly used: a practice