เกี่ยวกับสินค้านี้
form
liquid
usage
sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
light blue
input
purified RNA
compatibility
ABI 5700, ABI 7000, ABI 7300, ABI 7700, ABI 7900 HT , ABI 7900 HT Fast, ABI 7900, ABI StepOne, ABI StepOnePlus
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ contains all required components for RT-qPCR except RNA template and probe. It is compatible with all dual-labeled probe chemistries. The reverse transcriptase is an engineered M-MLV with reduced RNase H activity and improved activity and stability at higher temperatures. The use of higher temperatures (50 to 55°C) for the first-strand step of one-step RT-qPCR provides higher specificity for primer annealing and disruption of RNA secondary structure that can interfere with cDNA synthesis.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ is highly resistant to PCR inhibitors. A key component of the ReadyMix™ is an ultra-pure, highly processive, thermostable DNA polymerase that is combined with high avidity monoclonal antibodies. This provides an extremely stringent automatic hot-start that minimizes the potential for primer-dimer and other non-specific PCR artifacts. The light blue color of the inert dye simplifies reaction assembly in white, or clear, plates and helps to minimize pipetting or mixing errors. The dye does not interfere with qPCR performance or affect the stability of the product.
Application
- Applied Biosystems® 5700
- Applied Biosystems 7000
- Applied Biosystems 7300
- Applied Biosystems 7700
- Applied Biosystems 7900
- Applied Biosystems 7900 HT Fast
- Applied Biosystems 7900 HT
- Applied Biosystems StepOnePlus™
- Applied Biosystems StepOne™
Features and Benefits
- Assay results in as little as 33 minutes
- Highly efficient and sensitive real-time PCR results
- Little/no optimization required
Other Notes
packaging:
500 reactions* = 5 X 1 mL tubes
*number of reactions based on a 20uL volume
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
บทความ
คู่มือการวิเคราะห์ PCR จะนำคุณไปสู่การตรวจสอบไพรเมอร์และปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์อื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่ามีความไวและความจำเพาะสูงเพื่อให้ได้ค่าดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอที่ดีที่สุด
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีววิทยาโมเลกุล กระบวนการ PCR ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลักคือการลดความอิ่มตัวการหลอมและการขยาย
ผลิตภัณฑ์ RT-qPCR รวมประสิทธิภาพของ Reverse Transcriptase เข้ากับแอนติบอดี้ Taq แบบฮ็อตสตาร์ทใน ReadyMixes ที่สะดวกสำหรับการใช้งานที่ใช้โพรบหรือ SYBR ® Green
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
RT-qPCR จะตรวจจับเป้าหมายเฉพาะที่มีการประยุกต์ใช้ในการแสดงออกของยีนและการตรวจจับเชื้อโรค