Merck
L0168
LB Agar Ampicillin - 50, Plates
pre-poured LB agar plates with 50 μg/ml ampicillin
Synonym(s):
LB Agar Plates
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
sterile; autoclaved
Suitability:
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
sterile; autoclaved
form
plates (10 cm), plates (10cm, 20-25ml each)
availability
available only in USA
capacity
20-25 mL
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
General description
Miller′s LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates in a low-salt formulation. The addition of agar provides a solid medium for microbial growth.
Application
Suitable for selective cultivation of E. coli strains that contain plasmids conferring ampicillin resistance. The bacteria can be used for DNA plasmid production or production of recombinant proteins.
Features and Benefits
Miller′s LB Agar plates provide:
  • Convenient, ready-to-use 10cm format
  • Standard formulation plus antibiotic
Other Notes
15g/L Agar
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml ampicillin
The plates must be used within two months of the manufacture date to ensure the antibiotics are fully active. The product may be shipped up until its expiration date but is generally shipped 2-4 weeks before expiration.
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
บทความ
วิศวกรรมทางพันธุกรรมช่วยให้การแสดงออกขนาดใหญ่และการแยกโปรตีน recombinant เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.