description
non-ionic
Quality Level
form
viscous liquid
mol wt
~1228
composition
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
concentration
≥40.0%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 76 °C
solubility
water: soluble (Water solubility: 0,0002 g/l at 20 °C - OECD Test Guideline 105)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
application(s)
(ELISA and immunoassays)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ TWEEN® 20
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม Organoid เพื่อสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากสมอง 3 มิติลำไส้ลำไส้ลำไส้ปอดและมะเร็งรูปแบบ organoid เนื้องอก
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Product Information Sheet