Merck
S2770
Sodium hydroxide solution
1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(s):
Caustic Soda, Lye, NaOH, Soda
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NaOH
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
40.00
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
MDL number:
Concentration:
1.0 N
Form:
solution
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
concentration
1.0 N
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium hydroxide is a strong alkali. Its reaction with acid yields salt and water. Sodium hydroxide solution has many industrial applications including dyes and drugs. It has the ability to disintegrate lignin and hence is used in paper manufacturing. Sodium hydroxide has high melting of about 318°C.
Application
Sodium hydroxide solution has been used:
  • to neutralize collagen type I solution phosphate-buffered saline for its use in 3D cell culture technique
  • to dissolve phosphate chains in phosphate glass for optical characterisation
  • as a component of transfer medium used for cell culture
  • as a general titration base for cell culture applications.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium hydroxide solution
pictograms
Corrosion
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
การเตรียมจากผงบรรจุภัณฑ์การเตรียมจากเกลือพื้นฐานการเตรียมและการใช้ผงกล้วยการเตรียมน้ำมะพร้าวและการใช้งาน
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Product Information Sheet
Isolation and culture of human endometrial epithelial cells and stromal fibroblasts
Chen JC and Roan NR
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Matrix dimensions, stiffness, and structural properties modulate spontaneous chondrogenic commitment of mouse embryonic fibroblasts
Fernandez MT
Tissue Engineering: Part A, 20(7-8), 1145-1155 (2013)
Sodium, 21-21 (2002)