Merck
S7899
Sodium acetate buffer solution
pH 5.2±0.1 (25 °C), Molecular Biology, 3 M, 0.2 μm filtered
Synonym(s):
Sodium acetate buffer 3M
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786729
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
concentration
3 M
pH
5.2±0.1 (25 °C)
suitability
suitable for DNA precipitation
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
General description
Sigma′s Sodium Acetate Buffer is a 3M solution prepared with 18 megaohm water and filter-sterilized.
Application
Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium acetate buffer solution
pictograms
Corrosion
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
บทความ
ผู้ให้บริการบัฟเฟอร์โซเดียมอะซิเตต 5 + ทศวรรษที่ผ่านมาให้บริการผลิตภัณฑ์บัฟเฟอร์คุณภาพสูงที่รักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกันสำหรับชีววิทยาโมเลกุล
Sodium Acetate Buffer provider. 5+ decades providing high-quality buffer products that maintain consistent performance for molecular biology .
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Product Information Sheet
Tomas Erban et al.
Scientific reports, 7(1), 5084-5084 (2017-07-13)
Honeybee (Apis mellifera L.) workers act as passive vectors of Paenibacillus larvae spores, which cause the quarantine disease American foulbrood (AFB). We assessed the relative proportions of P. larvae within the honeybee microbiome using metabarcoding analysis of the 16 S rRNA
Sena Bluemel et al.
Gut microbes, 11(3), 265-275 (2019-04-16)
Alcohol-induced liver disease is closely related to translocation of bacterial products and bacteria from the intestine to the liver. However, it is not known whether bacterial translocation to the liver depends on certain intestinal microbiota changes that would predispose bacteria
Sambrook, J., and Russell, D.W.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, A1-A1 (2001)