Merck
SRE0046
Sodium deoxycholate
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonym(s):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C24H39NaO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
414.55
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-132-7
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Application
  • Comparison of SPEED, S-Trap, and In-Solution-Based Sample Preparation Methods for Mass Spectrometry in Kidney Tissue and Plasma.: This research compares different sample preparation methods for mass spectrometry, highlighting the efficacy of sodium deoxycholate in improving protein extraction efficiency (Templeton EM et al., 2023).
  • SimPLIT: Simplified Sample Preparation for Large-Scale Isobaric Tagging Proteomics.: This research introduces a simplified sample preparation method for large-scale proteomics, leveraging sodium deoxycholate to improve peptide and protein identification rates (Sialana FJ et al., 2022).
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium deoxycholate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)