Merck
T4415
Tris-Borate-EDTA buffer
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Synonym(s):
TBE buffer
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Level
product line
BioReagent
form
solution
impurities
DNase and RNase, none detected
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
General description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated, water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
TBE running buffer is the most commonly used buffer for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel. TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids.
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
Packaging
The 4L, 10L and 20L sizes are supplied in dispenser with a spigot.
Preparation Note
Prepared with 18 megohm water
Prepared with Biotechnology Performance Certified Trizma base (Product Code T6066) and Molecular Biology Reagents boric acid (Product Code B6768) and EDTA disodium salt (Product Code E5134).
Other Notes
TBE buffer is prone to precipitation over time. Precipitation generally will not adversely affect performance.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Tris-Borate-EDTA buffer
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Tae และ TBE ใช้เป็นบัฟเฟอร์สำหรับอิเล็กโตรโฟเรซิสของกรดนิวคลีอิกแต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางอย่าง ทบทวนสูตรและวิดีโอของเราเพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
L Orbán et al.
Electrophoresis, 12(4), 233-240 (1991-04-01)
DNA fragments up to 9 kb in size were stacked and separated by polyacrylamide gel electrophoresis, and those up to 50 kb in size by agarose gel electrophoresis, using a discontinuous buffer system. Polyacrylamide gels at pH 8.9, 2 degrees
M Wu et al.
BioTechniques, 24(4), 676-678 (1998-06-13)
A new agarose-based protein electrophoresis gel system is described. The system consists of a highly resolving agarose, MetaPhor XR (FMC BioProducts, Rockland, ME, USA) dissolved in urea and TBE buffer and a stacking gel composed of a high gel-strength agarose
Characterization of a Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis population in Israel.
Kleitman, F., Barash, I., Burger, A., Iraki, N.,
European Journal of Plant Pathology, 121, 463-475 (2008)