Merck
T6146
Trypan Blue
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(s):
Direct blue 14, Niagara blue reagent, blue live/dead cell assay
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
C34H24N6O14S4Na4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
960.81
EC Number:
200-786-7
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4360496
Colour Index Number:
23850
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
composition
Dye content, ~40%
packaging
glass bottle of 100 g, glass bottle of 25 g, glass bottle of 5 g
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Gene Information
General description
The trypan blue dye is an azo dye, derived from toluidine. It is soluble in water and has a molecular weight of 961 g/mol.
Application
Trypan blue has been used:
  • in cell viability assay
  • to stain plant tissue in order to to visualize cell death
Biochem/physiol Actions
The trypan blue dye is useful to differentiate the dead and live cells based on the cell′s ability to take up or exclude the dye. A viable cell is assumed to possess an intact cell membrane and hence excludes this dye and the cytoplasm appears clear. While on the other hand non-viable cells shows a blue cytoplasm.
Preparation Note
To make a cell viability solution, add the T6146 Trypan Blue powder to a clean and dry glass or plastic container of appropriate capacity. Add a suitable solvent, such as sterile distilled water, to the container with the Trypan Blue powder. Stir the solution vigorously using a stir bar or a glass rod until the powder has completely dissolved. A 0.4% solution is a common concentration for typical cell viability assessment. For example, to make 100 mL of a 0.4% solution, add 400 milligrams (0.4 g) to 99.6 mL solvent.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trypan Blue
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
บทความ
การวิเคราะห์เซลล์สำหรับการเพิ่มจำนวนเซลล์ (BrdU, MTT, WST1) การมีชีวิตของเซลล์และการทดลองความเป็นพิษต่อเซลล์สำหรับการใช้งานในการวิจัยโรคมะเร็งระบบประสาทและเซลล์ต้นกำเนิด
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Acanthamoeba: Biology and Pathogenesis, 85-85 (2009)
Trypan blue exclusion test of cell viability
Strober W
Current Protocols in Immunology, 21(1), A-3B (1997)
Knockdown of PSMB7 induces autophagy in cardiomyocyte cultures: possible role in endoplasmic reticulum stress
Kyrychenko VO. et al.
Pathobiology, 81(1), 8-14 (2014)