Merck
W1754
Water
PCR Reagent, suitable for PCR
Synonym(s):
H2O
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
18.02
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
PCR: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
ชื่อสินค้า
Water, PCR Reagent
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
foreign activity
DNase, none detected, RNase, none detected
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
PCR grade water is sterile-filtered. It is free from exonucleases (DNAse, RNAse) and endonuclease (NICKase) and is also free from nucleic acid contamination.
Application
Suitable for polymerase chain reaction (PCR)
Water has been used:
  • as a component of the reaction mixture and as a diluting agent in microfluidic RT-qPCR
  • as a component of the reaction mixture for the amplification of products from fungal (Trametes versicolor) DNA
  • as a diluting agent and as a component of the reaction mixture for the amplification of cDNA
  • Water has been used to make up the final volume of the sample in polymerase chain reaction (PCR)
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Water
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
JumpStart ™ Taq DNA Polymerase เป็นเอนไซม์เริ่มต้นแอนติบอดีที่ไม่ได้ใช้งานและร้อน
พิธีสารสำหรับการขยายความเที่ยงตรงสูงของชิ้นส่วน PCR ยาวถึง 22 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่ซับซ้อนและสูงถึง 40 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่เรียบง่าย
พิธีสารสำหรับการขยายความเที่ยงตรงสูงของชิ้นส่วน PCR ยาวถึง 22 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่ซับซ้อนและสูงถึง 40 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่เรียบง่าย แอคคูตาคลา
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
Multiplex PCR for rapid detection of genes encoding acquired metallo-beta-lactamases.
Matthew J Ellington et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 59(2), 321-322 (2006-12-23)
Incidence and survival of non-O157 verocytotoxigenic Escherichia coli in soil
Bolton DJ, et al.
Journal of Applied Microbiology, 111(2), 484-490 (2011)
N Wellinghausen et al.
Applied and environmental microbiology, 67(9), 3985-3993 (2001-08-30)
Contamination of hospital water systems with legionellae is a well-known cause of nosocomial legionellosis. We describe a new real-time LightCycler PCR assay for quantitative determination of legionellae in potable water samples. Primers that amplify both a 386-bp fragment of the