Merck
W4502
Water
suitable for electrophoresis, PCR
Synonym(s):
DNase-Free Water, Not DEPC Treated, Nuclease-Free Water, Protease-Free Water, RNase-Free Water
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
PCR: suitable, electrophoresis: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
ชื่อสินค้า
Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3 mmHg
sterility
0.1 μm filtered
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable, electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, Protease, free
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used-
  • in cDNA synthesis and PCR amplification
  • for the dilution of rumen DNA sample prior to qPCR assay
  • in PCR (polymerase chain reaction) and agarose gel electrophoresis
  • for the elution of RNA during RNA isolation
Features and Benefits
  • Nuclease-Free Water
  • DNase-Free, RNase-Free, Protease- Free
  • Not DEPC Treated
  • 0.1 um Filtered
  • Prepared from Double Distilled and Deionized Water
  • Suitable for use in Molecular Applications
This product is 0.1um filtered. It is designated as a Molecular Biology Reagent and is suitable for molecular biology applications. This product has been analyzed for the absence of nucleases and proteases, and has undergone bioburden analysis. It has not been treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Preparation Note
This product is prepared from double distilled and deionized water
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Water
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
บัฟเฟอร์ TE; บัฟเฟอร์การเจือจาง ; บัฟเฟอร์การควบแน่น 10 เท่า ; บัฟเฟอร์ท่อ 0.5 M บัฟเฟอร์การแปลง Inoue
โปรโตคอลนี้เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกในการแยกขยายและทำให้ดีเอ็นเอของยีโนมบริสุทธิ์จากบึง buccal การเก็บตัวอย่าง DNA เป็นวิธีที่สะดวก
โปรโตคอล GenElute ™ Bacterial Genomic DNA Kit อธิบายวิธีที่ง่ายและสะดวกในการแยกดีเอ็นเอจีโนมิกบริสุทธิ์ออกจากแบคทีเรีย
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
Gene expression signals involved in ischemic injury, extracellular matrix composition and fibrosis defined by global mRNA profiling of the human left ventricular myocardium.
Gabrielsen A et al
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 42(4), 870-883 (2007)
Comparison of coliforms and coliphages as tools for assessment of viral contamination in river water.
Skraber S et al
Applied and Environmental Microbiology, 70(6), 3644-3649 (2004)
Effect of sward dry matter digestibility on methane production, ruminal fermentation, and microbial populations of zero-grazed beef cattle.
Hart KJ et al
Journal of Animal Science, 87(10), 3342-3350 (2009)