Merck
D6429
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
ชื่อสินค้า
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This DMEM-Hi glucose medium is a 1x complete medium with sodium pyruvate added. It also differs from the original DMEM-Hi formulation wherein pyridoxine is substituted for pyridoxal. Pyridoxal is an unstable component of media.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additionally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High".
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose has been used for cell culture.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ในระบบบรรจุภัณฑ์นี้การพิมพ์หลอกด้วย VSV-G จะขยายการทำงานของไวรัสที่เกี่ยวข้องกับไวรัส จากนั้นอนุภาค lentiviral สามารถส่งลำดับไปยังเซลล์ชนิดต่างๆรวมถึงเซลล์หลักและเซลล์ที่ไม่แบ่ง
บทความ
โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์สำหรับการส่งผ่านและแยกสายเซลล์ระงับ
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Neuraminidase receptor binding variants of human influenza A(H3N2) viruses resulting from substitution of aspartic acid 151 in the catalytic site: a role in virus attachment?
Lin YP, et al.
Journal of Virology, 84(13), 6769-6781 (2010)
Mikiko Fukuda et al.
The Journal of reproduction and development, 62(1), 121-125 (2015-11-26)
Production of knockout mice using targeted embryonic stem cells (ESCs) is a powerful approach for investigating the function of specific genes in vivo. Although the protocol for gene targeting via homologous recombination (HR) in ESCs is already well established, the
Kazuhiro Ikeda et al.
Scientific reports, 7(1), 2850-2850 (2017-06-08)
Human pluripotent stem cells are a potentially powerful cellular resource for application in regenerative medicine. Because such applications require large numbers of human pluripotent stem cell-derived cells, a scalable culture system of human pluripotent stem cell needs to be developed.