เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
MgCl2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
95.21
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือQuality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
concentration
25 mM±1 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesium chloride solution is suitable for the optimization of polymerase chain reactions (PCR). Magnesium chloride acts as a source of magnesium ions for polymerase chain reactions (PCR). It influences the primer-template annealing temperature, fidelity, specificity, and yield. Excess amounts of magnesium can cause an increase in nonspecific products, while lack of magnesium can lead to reduced yield.
Application
Magnesium chloride solution has been used as a component of the:
- amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)
- amplification mixture in an inter simple sequence repeats (ISSR)-PCR
- reaction buffer in 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) PCR amplification and restriction analysis (ITS-PCR-RFLP)
- PCR master mix for quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT PCR) to amplify reversely transcribed cDNA
- reaction mix for RT-PCR to assess the gene expression
Suitable for optimization of polymerase chain reactions.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Magnesium chloride solution
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?