เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือform
solution
Quality Segment
usage
sufficient for ≥600 reactions
feature
PCR Additives
concentration
100 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
crude DNA
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Sigma′s Reference Dye for quantitative polymerase chain reaction (qPCR) is a proprietary dye for use with real-time PCR. It is used for the normalization of reaction data when using SYBR Green, molecular probes, or dual-labeled probe chemistries for real-time detection. The Reference Dye is supplied as a 100× solution with a maximum excitation and emission of 586 nm and 605 nm, respectively. Instrument settings for ROX reference dye are satisfactory for the measurement of Reference Dye for qPCR.
Application
Reference Dye for Quantitative PCR has been used:
Other Notes
Reference Dye for Quantitative PCR is forR&D use only. Not for drug, household, or other uses.
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?