เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s):
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือQuality Segment
product line
MISSION®
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
technique(s)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Application
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?