Merck
SHM03
MISSION® ExpressMag® Beads
Increases transduction efficiency
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Quality Segment
product line
MISSION®
shelf life
3 yr
storage temp.
2-8°C
General description
To view protocols from Sigma collaborators for ExpressMag system visit the link below.
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
Application
When coupled with MISSION® ExpressMag® magnetics, ExpressMag beads will increase the transduction efficiency of lentiviral particles. Increases in transduction efficiency are particularly striking in primary cells and in suspension cells.
Preparation Note
Do NOT FREEZE! Significant decrease in efficacy will occur if ExpressMag bead solution is frozen.
Legal Information
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)