ชื่อสินค้า
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L3
product line
Ascentis®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
PFAS, alcohols / fermentation, aliphatic amines, alkaloids, amino acids, aromatic amines, carboxylic acids as methyl esters, esters, glycans, glycols, inorganic ions, monosaccharides, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, organic phosphates, peptides, pesticides, phospholipids, polysaccharides, small carbohydrates, sugar alcohols, sulfonamides
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
≤100 °C temp. range, 600 bar max. pressure (9000 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable
L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
surface area
135 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform, superficially porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, silica phase
particle size
2.7 μm
pore size
90 Å
operating pH
1-8
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?