Merck
1453504
USP
Naltrexone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(s):
(5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C20H23NO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
341.40
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
naltrexone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N2([C@H]3[C@]4([C@@]5([C@@H](Oc6c5c(ccc6O)C3)C(=O)CC4)CC2)O)CC1CC1
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
InChI key
DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Naltrexone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methylnaltrexone Bromide
  • Naltrexone Hydrochloride
  • Naltrexone Hydrochloride Compounded Cream
  • Naltrexone Hydrochloride Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Naltrexone
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation mark
คำเตือน
Warning
Not applicable
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)