Merck
หน้าแรกผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสไลด์กล้องจุลทรรศน์และห้องทดลอง
สไลด์กล้องจุลทรรศน์และห้องทดลอง
การวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจำเป็นต้องใช้สารเคมีและอุปกรณ์ที่สม่ำเสมอเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเซลล์และเนื้อเยื่อที่วิเคราะห์มีสิ่งแปลกปลอมจากการประมวลผลและการดูภาพน้อยที่สุด เรามีสารเคมีสำหรับกล้องจุลทรรศน์ที่หลากหลาย แผ่นสไลด์และกระจกปิดสไลด์ เครื่องมือ และอุปกรณ์แก้วสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยและคลินิกจาก Corning®, BRAND®, PELCO® และแบรนด์ที่เชื่อถือได้อื่นๆ เรายังมีเทคโนโลยีไมโครอาร์เรย์หลากหลายจาก Grace Bio-Labs ให้เลือกสรร รวมถึงแผ่นสไลด์เคลือบไนโตรเซลลูโลสแบบไมโครพอร์ ONCYTE® AVID™, NOVA™ และ SuperNOVA™ ตลอดจนห้องเพาะเลี้ยง Coverwell™ & Culturewell™ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
แผ่นกระจกปิดสไลด์กล้องจุลทรรศน์
ขนาดและความหนาของกระจกปิดที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสภาพการดูสไลด์ที่ดีที่สุด. เลือกจากกระจกปิดหลากหลายรูปแบบของเราตามรูปร่าง, ขนาด และความหนา.
สไลด์กล้องจุลทรรศน์
ชุดสไลด์กล้องจุลทรรศน์ที่ครบถ้วนของเรา มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรหัสสี เพื่อความสม่ำเสมอและความชัดเจนทางแสงในระดับสูง เรามีขนาดครบทุกแบบ พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น แบบเรียบ แบบฝ้า แบบฝ้าคู่ แบบมีสี ขอบมน ขอบเจียร ขอบตัด และสไลด์แบบมีโพรง สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางคลินิกหรืองานวิจัยของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีสไลด์กล้องจุลทรรศน์แบบมีตาราง และกล่องเก็บสไลด์แบบมีตัวล็อคเลื่อนได้หลากหลายขนาด เพื่อรองรับการวิเคราะห์และจัดระเบียบวัสดุของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
การย้อมสีเครื่องแก้ว
เรามีอุปกรณ์สำหรับย้อมแก้วหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในการย้อมเซลล์หรือเนื้อเยื่อของคุณ ตั้งแต่สไลด์ช่องเล็กไปจนถึงรางและถาดย้อมที่ช่วยให้การย้อมเป็นไปอย่างสะดวกและสม่ำเสมอ สำหรับการย้อมในปริมาณมาก เรายังมีขวดย้อม Wheaton Coplin ครบชุดในขนาดตั้งแต่ 5 ถึง 50 แถวสไลด์พร้อมฝาปิด
เครื่องมือกล้องจุลทรรศน์เพื่อประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย
เครื่องมือที่แม่นยำและเชื่อถือได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานจุลทรรศน์ได้อย่างมาก เรามีแหนบและคีมจับขนาดเล็กหลากหลายชนิด ผลิตจากวัสดุและรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใช้จับตัวอย่างและแผ่นปิดสไลด์ พร้อมปากกา PAP สำหรับการทำอิมมูโนสเตนบนสไลด์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมุนสไลด์สำหรับเป่าแห้งด้วยไฟฟ้า รองรับแรงดันไฟฟ้า 110V และ 230V เพื่อช่วยให้แห้งเร็ว กล่องสไลด์และซองสไลด์ของเราได้รับการออกแบบในหลากหลายขนาดเพื่อจัดเก็บและขนส่งสไลด์ได้อย่างปลอดภัย สำหรับการใช้งานเป็นเวลานานที่โต๊ะสไลด์ เรายังมีแผ่นรองห้องปฏิบัติการซิลิโคนหลากสีให้เลือกใช้เพื่อรองรับเท้าของคุณ
พื้นผิวไมโครอาเรย์
เรามีตัวเลือกพื้นผิวที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างไมโครอาเรย์ เช่น Corning® Epoxide, UltraGAPS™, และสไลด์เคลือบ GAPS™ II รวมถึงสไลด์เคลือบไนโตรเซลลูโลสแบบมีรูพรุนขนาดเล็ก Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID™, NOVA™, และ SuperNOVA™ สำหรับการจับแอนติเจนหรือแอนติบอดี การจับกับสารสกัดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อ การจับกับไกลโคโปรตีน และการทดสอบการจับกับเปปไทด์ ระบบ Grace Bio-Labs ProPlate® Multi–Array Slide ผสานเทคโนโลยีการจัดเรียงตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์เข้ากับการประมวลผลไมโครไทเทียร์เพลตแบบอัตโนมัติ โมดูลแต่ละชิ้นสามารถวางลงในถาดที่มีขนาดเท่ากับไมโครไทเทียร์เพลตมาตรฐาน
อุปกรณ์สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
เราจัดหาวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสแกนหรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน คอลเลกชันของเรารวมถึงแม่พิมพ์ฝังตัวอย่าง แถบกระจกสำหรับทำมีดตัดชิ้นบางหรือชิ้นหนา และแท่นวางตัวอย่างสำหรับเครื่องมือสำคัญ เรามีตะแกรงทองแดง นิกเกิล และทองคำหลากหลายชนิด เครื่องหมายตะแกรง และกล่องเก็บตะแกรงที่จำเป็นสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน ฟิล์มกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Carestream® ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตภาพถ่ายไมโครกราฟ EM คุณภาพสูง
ห้องถ่ายภาพและการไหลเวียน
แผ่นรองสำหรับการถ่ายภาพของ Grace Bio-Labs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการย้อมเซลล์และเนื้อเยื่อ การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูง การทำอิมมูโนฮิสโตเคมี และการถ่ายภาพเซลล์มีชีวิตแบบไทม์แลปส์ แบรนด์ต่างๆ เช่น CoverWell™ imaging chambers ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพและรองรับตัวอย่างที่มีความหนาและลอยอิสระสำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลและการประยุกต์ถ่ายภาพ ช่องวางสไลด์แบบ MultiSlip™ และ SecureSlip™ มอบความมั่นใจให้ตัวอย่างของคุณถูกแยกออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์, การทำอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์, หรือการย้อมสี