แผ่นก้นแข็ง MultiScreen®
ไมโครเพลท MultiScreen® มีจำหน่ายในแบบไม่ปลอดเชื้อ แบบ 96 หลุม และ 384 หลุม ในสีใส สีขาว สีดำ หรือสีธรรมชาติ ไมโครเพลทโพลีสไตรีนมักใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางชีวเคมี รวมถึงการประยุกต์ใช้แบบวัดสี แบบเรืองแสง และแบบฟลูออเรสเซนต์ (เช่น การวิเคราะห์แบบ Bradford-Lowry หรือ luciferase) ซึ่งดำเนินการเป็นประจำบนเครื่องอ่านไมโครเพลท ไมโครเพลทโพลีโพรพิลีนมักใช้สำหรับการเก็บรักษาสารเคมี กรดนิวคลีอิก และโปรตีน ไมโครเพลทเหล่านี้ยังสามารถใช้สำหรับการทดสอบแบบวัดสีและปฏิกิริยาชีวเคมีพื้นฐานได้อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์
ตัวกรองยอดนิยม
Products
แผ่นโพลีสไตรีน MultiScreen®
โพลีสไตรีนเป็นโพลิเมอร์ที่มีความใสสูงและมีคุณสมบัติทางแสงที่ยอดเยี่ยม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดทางแสงที่แม่นยำ แผ่นไมโครเพลท MultiScreen® โพลีสไตรีน มีจำหน่ายในปัจจุบันในรูปแบบไมโครเพลท 96 หลุม แบบไม่ปลอดเชื้อ ในสีใส สีขาว หรือสีดำ
- ไมโครเพลทใส สำหรับการวัดค่าการดูดกลืนแสงและการวิเคราะห์แบบสี
- ไมโครเพลทสีดำ สำหรับการวิเคราะห์ลูมิเนสเซนซ์ที่มีสัญญาณสูง และการวิเคราะห์ฟลูออเรสเซนซ์
- ไมโครเพลทสีขาว สำหรับการทดสอบลูมิเนสเซนซ์ที่มีสัญญาณต่ำ และการทดสอบ TR-FRET
แผ่น MultiScreen® โพลีโพรพิลีน
โพลีโพรพิลีนมีคุณสมบัติเด่นด้านความเสถียรทางเคมีและทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม เป็นโพลีเมอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไมโครเพลทที่ใช้ในการเก็บรักษา โมเลกุลที่มีขั้ว เช่น โปรตีนหรือ DNA จะจับกับโพลีโพรพิลีนได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโพลีสไตรีน ปัจจุบัน ไมโครเพลท MultiScreen® โพลีโพรพิลีน มีจำหน่ายในรูปแบบไมโครเพลทแบบไม่ปลอดเชื้อ สำหรับรูปแบบ 96 หลุมและ 384 หลุม
- ไม่ทำปฏิกิริยาทางชีวภาพ
- ความเข้ากันได้ทางเคมีที่กว้างขวาง
- ทนต่ออุณหภูมิสูงตั้งแต่ -196 °C ถึง + 121°C
- ไมโครเพลทแบบ V-bottom มีหลุมที่เรียวลงเป็นรูปกรวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บตัวอย่าง
- แผ่นที่มีก้นรูปตัว U มีหลุมที่ไม่มีมุมแหลม เพื่อการแขวนตัวอย่างที่ดีขึ้น
แผ่น MultiScreen® ELISA
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์แบบใช้แผ่นที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาและวัดปริมาณสารที่ละลายได้ เช่น เปปไทด์ โปรตีน แอนติบอดี และฮอร์โมน แผ่นไมโครเพลท MultiScreen® ELISA ทำจากโพลีสไตรีน และมีให้เลือกในรูปแบบ 96 หลุม หรือแถบ 8 หลุม รูปแบบแถบ 8 หลุมช่วยให้สามารถใช้ “แถบ” หลุมในคอลัมน์เดียวในการทดสอบได้ แทนที่จะต้องใช้แผ่นไมโครเพลททั้งแผ่น แผ่นเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบพื้นผิวการจับยึดระดับกลางหรือสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานและโมเลกุลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมที่สุด
- ไมโครเพลทที่มีพื้นผิวจับตัวสูงมีพื้นผิวโพลีสไตรีนที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อสร้างพื้นผิวไฮโดรฟิลิก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจับตัวของโปรตีน
- ไมโครเพลทที่มีพื้นผิวจับยึดระดับกลางมีพื้นผิวโพลีสไตรีนที่มีความชอบน้ำน้อยกว่า จึงเหมาะสำหรับการเคลือบโปรตีนและเปปไทด์ที่ไม่เป็นขั้ว
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- ใบโฆษณา: MultiScreen® Microplates
ไมโครเพลทที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของข้อมูลและอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ช่วยประหยัดสารเคมีและตัวอย่าง รวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- โบรชัวร์: แผ่น MultiScreen®/Millicell®
คู่มือนี้สำหรับการพัฒนายา การวิจัยค้นพบ การชีววิทยาโมเลกุล และการเตรียมตัวอย่าง รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการคัดกรองและการเพาะเลี้ยงเซลล์