ฉลากห้องปฏิบัติการ
ฉลากสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและการจัดการตัวอย่างมีข้อกำหนดพิเศษที่ขึ้นอยู่กับประเภทตัวอย่าง ขนาดภาชนะ สภาพการเก็บรักษา และวัตถุประสงค์การใช้งาน การติดฉลากตัวอย่างในห้องปฏิบัติการมีความท้าทายหลายประการ เช่น ความเข้ากันได้กับตัวทำละลาย หรือความสามารถในการติดแน่นระหว่างการแช่แข็งและการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำมาก ระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดฉลากในงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ มีสัญลักษณ์เฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการ การจัดลำดับหมายเลขอัตโนมัติ และระบบบาร์โค้ดในตัว ซึ่งรับประกันว่าคุณจะมีฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ ระบบติดฉลากห้องปฏิบัติการ MilliSentials™ ให้โซลูชันการติดฉลากห้องปฏิบัติการที่ครบถ้วน ด้วยฉลากระดับห้องปฏิบัติการที่ปรับแต่งได้ เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัดที่รองรับ WIFI และซอฟต์แวร์ติดฉลากห้องปฏิบัติการที่ออกแบบตามความต้องการ ฉลากเฉพาะ เช่น CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® และ Freezerbondz™ สำหรับการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำมาก และ TOUGH-TAGS® ที่ทนต่อสารเคมีที่รุนแรงที่สุด สามารถทำให้คุณมั่นใจได้ว่าตัวอย่างที่มีค่าของคุณจะสามารถระบุตัวตนได้เสมอ
Products
ระบบติดฉลากห้องปฏิบัติการ MilliSentials™
- ระบบติดฉลากห้องปฏิบัติการ MilliSentials™ เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการติดฉลากตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ฉลากระดับห้องปฏิบัติการสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -196 °C (ไนโตรเจนเหลว) ถึง 100 °C (น้ำเดือด) และสารละลายเคมีที่รุนแรง (รวมถึงเอทานอล, DMSO, xylene) นอกจากนี้ ป้ายยังได้รับการออกแบบให้มีช่องเจาะ ทำให้ขนาดเดียวสามารถใช้ได้กับภาชนะห้องปฏิบัติการหลากหลายประเภท รวมถึงหลอดทดลอง ขวดเก็บตัวอย่างแบบแช่แข็ง จานเพาะเชื้อ จานเพาะเลี้ยงเซลล์ และขวดสารเคมี ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะมีแม่แบบป้ายที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับภาชนะห้องปฏิบัติการ ช่วยให้สามารถบันทึกป้ายเพื่อพิมพ์ซ้ำได้อย่างรวดเร็ว และมีฟังก์ชันอัปโหลดไฟล์สเปรดชีตสำหรับการพิมพ์เป็นชุดใหญ่
- CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® ฉลากสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -196 °C ถึง 80 °C และมีขนาดที่เหมาะกับ หลอดทดลอง, ไมโครทูบ, กล่องแช่แข็ง, ไมโครเพลท, แผ่นเพาะเลี้ยงเซลล์, ถุงพลาสติก และภาชนะอื่น ๆ สำหรับการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว, ตู้แช่แข็ง และเมื่อทำงานกับตัวอย่างบนน้ำแข็งแห้ง
- TOUGH-TAGS® เป็นฉลากที่ทนต่อสารเคมี สามารถทนต่อการสัมผัสโดยตรงหรือการจุ่มในตัวทำละลายอินทรีย์ แอลกอฮอล์ และสารเคมีที่รุนแรงหรือกัดกร่อน ฉลาก TOUGH-TAGS® ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40° C ถึง 121 °C รวมถึงการแช่ในน้ำเดือดและกระบวนการออโตเคลฟ ทำให้เหมาะสำหรับการระบุวัสดุที่ต้องการการฆ่าเชื้อด้วยออโตเคลฟ และผลิตด้วยกาวประสิทธิภาพสูงสำหรับภาชนะโลหะ แก้ว และพลาสติก
- โซลูชันการพิมพ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการตัวอย่างและติดตามสินค้าคงคลัง และสามารถบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการห้องปฏิบัติการของคุณได้
- มีเทปหลากหลายชนิดสำหรับการระบุตัวอย่าง อุปกรณ์ และวัสดุในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีให้เลือกในหลายสี ขนาด และรูปแบบ เพื่อการเข้ารหัสสีและความสะดวกในการใช้งาน
- เรายังมีปากกาสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงปากกาที่ทนต่อเอทานอลและแอลกอฮอล์ ปากกาสำหรับอุณหภูมิต่ำมาก และปากกาที่ทนต่อน้ำ ในหลากหลายสี