Merck
Cell and Gene Therapy Final Product Release Testing
Final Product Testing
ในฐานะนักพัฒนาหรือผู้ผลิตเซลล์และยีนบำบัดคุณต้องเลือกพันธมิตรบริการที่เชื่อถือได้เพื่อความสำเร็จทางคลินิกและเชิงพาณิชย์ เราแบ่งปันความมุ่งมั่นของคุณต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีลักษณะที่ดีดังนั้นร่วมมือกับเราเพื่อทำการทดสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยอาศัยประสบการณ์ของเราในการนำผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามาด้วย ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะปรึกษากับคุณเพื่อพัฒนาโปรแกรมการทดสอบเฉพาะโดยใช้การวิเคราะห์แพลตฟอร์มที่มีอยู่มากมายสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เราสามารถช่วยนำทางด้านโลจิสติกส์กฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของการบำบัดขั้นสูงของคุณด้วยวิธีการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพและลักษณะ 
ในการ รักษาด้วยยีนวีโว่
ภาพประกอบเวกเตอร์ AAV
AAV
Lentivirus illustration
Lentiviral vector
ภาพประกอบ Adenovirus
Adenoviral vector
สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายต้องยืนยันตัวตนของผลิตภัณฑ์เวกเตอร์สุดท้าย การทดสอบนี้อาจรวมถึงการจัดลำดับยีนที่น่าสนใจการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลการจัดลำดับจีโนมิกและการทดสอบความแรง ควรวิเคราะห์ความเป็นหมัน, mycoplasma และระดับ endotoxin นอกจากนี้ควรกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายซึ่งอาจรวมถึงการรวมเวกเตอร์, pH, osmolality ลักษณะที่ปรากฏและอนุภาค 
Cell Therapy: autologous และ allogeneic
ภาพประกอบการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน
การรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน
Stem cell therapy illustration
Stem cell therapies
สำหรับการปล่อยผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเซลล์สำหรับการแช่จะต้องได้รับการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยและการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การทดสอบความปลอดภัยประกอบด้วยความเป็นหมัน/bioburden, mycoplasma และระดับ endotoxin นอกจากนี้การทดสอบความสามารถในการทำสำเนาข้อมูลอาจดำเนินการบนเซลล์ที่ถูกถ่ายโอนแบบเวกเตอร์เพื่อยืนยันว่าไม่มีไวรัสที่มีความสามารถในการทำสำเนาข้อมูล การทดสอบลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินความแรงตัวตนและความบริสุทธิ์ควรดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
Biosafety testing
  • ความปลอดเชื้อ
  • ไมโคพลาสมา
  • เอ็นโทซิน (LAL)
  • ไวรัสที่มีความสามารถในการทำสำเนาข้อมูล
การกำหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
  • ตัวตน
  • Purity/Residuals
  • ความแรง: โปรตีนที่แสดงออกฟังก์ชั่น
  • การตรวจจับตัวแปรและประชากรย่อย
  • ไตเตอร์ติดเชื้อและจีโนม
  • การรวม
  • Physico-chemical characteristics
  • การกำหนดลักษณะโปรตีน Capsid
Stability Testing and Storage
เรานำเสนอโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งตรงตามแนวทาง ICH และช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความชื้นแสงและปฏิกิริยาของภาชนะบรรจุในการบำบัดของคุณ โปรแกรมการทดสอบความเสถียรของคุณอาจรวมถึง:
  • สภาพการจัดเก็บที่วางแผนไว้
  • Planned formulation
  • ขั้นตอนการถือครองการผลิต
  • Stressed conditions
  • Shipping/transport
  • กำลังโหลดลงในอุปกรณ์จัดส่ง
บริการด้านกฎระเบียบและเทคนิคการตรวจสอบและการประเมินข้อมูลการเขียนรายงานการตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแลเรานำเสนอสิ่งเหล่านี้และอีกมากมาย หากต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับการทดสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด ของคุณให้ใช้แบบฟอร์มตอบกลับของเรา วันนี้
ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคา