Merck
หน้าแรกบริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มดิจิทัลซอฟต์แวร์ SYNTHIA® สำหรับการสังเคราะห์ย้อนกลับ
ซอฟต์แวร์ SYNTHIA® สำหรับการสังเคราะห์ย้อนกลับ
การค้นพบอยู่เพียงปลายนิ้ว
SYNTHIA® ซึ่งได้รับการเขียนโค้ดโดยนักเคมีผู้เชี่ยวชาญและออกแบบโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเส้นทางสังเคราะห์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับโมเลกุลเป้าหมายทั้งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนและที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบ SaaS นี้ได้รับการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 21 ปี โดยใช้กฎที่ผู้เชี่ยวชาญเขียนขึ้นบนพื้นฐานของกระบวนการแปลงทางเคมีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อสร้างเส้นทางการสังเคราะห์ ด้วยแคตตาล็อกที่มีวัตถุดิบเริ่มต้นและบล็อกสร้างมากกว่า 12 ล้านชนิดที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ SYNTHIA® จึงเปิดโอกาสให้เข้าถึงพอร์ตโฟลิโอทางเคมีที่กว้างขวาง
SYNTHIA® Lab
ลองจินตนาการถึงโลกที่ทุกห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะมีขนาดหรืองบประมาณเท่าใด ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการย้อนสังเคราะห์ขั้นสูงเดียวกัน ซึ่งได้รับการเชื่อถือจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ด้วยการเปิดตัว SYNTHIA® Lab โลกนั้นจึงอยู่ใกล้กว่าที่เคย
SYNTHIA® Lab นำพลังของการวางแผนการสังเคราะห์ย้อนกลับด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาสู่กลุ่มนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและทีมวิจัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำให้การสำรวจเส้นทางสังเคราะห์ใหม่ การเร่งการค้นพบ และการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคย SYNTHIA® Lab ช่วยคุณออกแบบเส้นทางที่มั่นคงและสร้างสรรค์สำหรับโมเลกุลทั้งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนและที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว — ไม่ว่าห้องปฏิบัติการของคุณจะมีขนาดเท่าใด
เปลี่ยนจากความคิดถึงความเป็นไปได้ไปสู่การทดสอบความเป็นไปได้จริงได้อย่างรวดเร็ว​
ด้วยซอฟต์แวร์วางแผนการสังเคราะห์ย้อนกลับที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในห้องปฏิบัติการนี้ คุณสามารถออกแบบและวางแผนเส้นทางสังเคราะห์สำหรับโมเลกุลเป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จตามความต้องการของคุณ ​
  • เลือกประเภทการวิเคราะห์การสังเคราะห์ย้อนกลับที่จะดำเนินการ และเลือกโมเลกุลเป้าหมายจากสารที่ทราบและสารที่ไม่ทราบ ​
  • ปรับแต่งพารามิเตอร์การค้นหา: ตั้งค่าขีดจำกัดราคา, ความชอบของกลุ่มป้องกัน, ฟังก์ชันการให้คะแนน, เงื่อนไขหยุด, และตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย ​
  • เชื่อมโยงโดยตรงกับวัตถุดิบเริ่มต้นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและเป็นที่รู้จัก พร้อมข้อมูลราคา และ/หรือรวมคลังสินค้าที่กำหนดเองของคุณ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ​
  • กรอง จัดเรียง เปรียบเทียบ และวิเคราะห์เส้นทางที่ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย โดยดูโครงสร้างโมเลกุลหรือกราฟอย่างละเอียด เพื่อค้นหาเส้นทางที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุดสู่เป้าหมายทางเคมี
ซอฟต์แวร์ SYNTHIA® สำหรับการสังเคราะห์ย้อนกลับ
ไอคอนลูกศรคู่ที่แสดงถึงความก้าวหน้าและการออกแบบเส้นทางที่เรียบง่ายภายในอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์ SYNTHIA™
ทำให้การออกแบบเส้นทางง่ายขึ้น
สแกนเส้นทางหลายร้อยเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วย
คุณระบุตัวเลือกที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ
ไอคอนที่มีรูปแว่นขยายวางอยู่บนแผนภูมิ ซึ่งแสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อประหยัดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ SYNTHIA™
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย
ค้นพบเส้นทางที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุดสู่โมเลกุลเป้าหมายของคุณ
ด้วยตัวเลือกการแสดงภาพและกรองข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
ไอคอนรูปเฟืองสามตัวที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งแสดงถึงว่าโครงการของคุณจะทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องยนต์ที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดีภายในซอฟต์แวร์ SYNTHIA™ Retrosynthesis
ตอบสนองความต้องการของโครงการ
ปรับแต่งพารามิเตอร์การค้นหาได้อย่างง่ายดาย เพื่อกรองหรือเน้น
ปฏิกิริยา สารตั้งต้น หรือกลุ่มโมเลกุล
ไอคอนรูปดาวที่แสดงถึงแนวคิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ SYNTHIA™
สร้างแนวคิดและทรัพย์สินทางปัญญาใหม่
ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ที่เป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรม ซึ่งอาจยังไม่เป็นที่รู้จัก
เพื่อสร้างโมเลกุลที่คุณต้องการ
ไอคอนรถเข็นบนพื้นหลังสีม่วง ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติการสร้างรถเข็นภายในซอฟต์แวร์ SYNTHIA™ ที่เชื่อมต่อกับแคตตาล็อกของ SigmaAldrich
สร้างรายชื่อสินค้าที่ต้องการซื้อได้อย่างรวดเร็ว
สร้างรายชื่อวัตถุดิบเริ่มต้นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
ค้นพบเพิ่มเติมด้วยซอฟต์แวร์ SYNTHIA® Retrosynthesis​
สัมผัสประสบการณ์ว่าซอฟต์แวร์ SYNTHIA® Retrosynthesis ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญของคุณ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์​
​เรามีแพ็กเกจใบอนุญาตที่สามารถปรับแต่งได้และบริการสนับสนุนอย่างครบถ้วน ติดต่อเราทันทีเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม​
หมายเหตุทางเทคนิค
บทความในวารสารต่างประเทศที่ได้รับการพิสูจน์และเผยแพร่แล้ว 
ในการตรวจสอบความถูกต้องในห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จของซอฟต์แวร์ออกแบบการสังเคราะห์ย้อนกลับ SYNTHIA® ได้ค้นพบเส้นทางสังเคราะห์ที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการสังเคราะห์ เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน สำหรับทั้งเป้าหมายที่รู้จักและเป้าหมายใหม่
การออกแบบและการปรับปรุงเส้นทางสังเคราะห์ร่วมสำหรับสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมหลายชนิด โดยใช้การผสมผสานระหว่างการสังเคราะห์ย้อนกลับด้วยคอมพิวเตอร์และเคมีแบบไหล
การย้อนสังเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการสังเคราะห์รวมที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมที่สุดของสาร
ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมประเภทสารยับยั้งเฮลิเคส-ไพราส
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวางแผนการย้อนสังเคราะห์ต้องการทั้งข้อมูลและความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ
การเสริมศักยภาพการค้นพบยา: วิธีที่ AIDDISON™ และ SYNTHIA© กำลังเปลี่ยนแปลงการออกแบบโมเลกุล
การค้นพบด้วยอัลกอริทึมของชุดการรวมเชิงยุทธวิธีสำหรับการสังเคราะห์อินทรีย์ขั้นสูง
การเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานยารักษา COVID-19 ด้วยซอฟต์แวร์การสังเคราะห์ย้อนกลับที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวางแผนการสังเคราะห์ย้อนกลับต้องการทั้งข้อมูลและความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างขั้นตอนสำคัญด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการสังเคราะห์อัลคาลอยด์แบบครบวงจร
องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ในการย้อนสังเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาของสารธรรมชาติกลุ่ม pupukeanane
การเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานของอูมิเฟโนวิร์และยาต้านไวรัสอื่น ๆ ด้วยซอฟต์แวร์การสังเคราะห์ย้อนกลับ
การวางแผนการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ซับซ้อนด้วยคอมพิวเตอร์
แผน “การเตรียมความพร้อมสำหรับการสังเคราะห์” ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ในช่วงที่เกิดปัญหาด้านโลจิสติกส์และการจัดหา: กรณีศึกษาของไฮดรอกซีคลอโรควินและเรมเดซิเวียร์
การหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยการรักษาโมทีฟเฉพาะตามเส้นทางเรโทรซินเทซิสที่วางแผนด้วยคอมพิวเตอร์
วิธีการสังเคราะห์สารเคมี
การสังเคราะห์เป้าหมายที่หลากหลายและมีความสำคัญทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการวางแผนโดยคอมพิวเตอร์และดำเนินการในห้องปฏิบัติการ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
ภาพหน้าจอ
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
ไลบรารีเส้นทางร่วม SYNTHIA®