Merck
หน้าแรกแบคทีเรียวิทยาสื่อสำหรับ การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus
สื่อสำหรับ การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus
Jvo Siegrist
AnalytiX Volume 10 Article 2
Staphylococcus aureus มักเป็นส่วนหนึ่งของพืชผิวหนังของเราแต่ยังเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยที่หลากหลาย การศึกษาในปัจจุบันรายงานการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งของ Staphylococcus aureus (MRSA) ที่ทนต่อ Methicillin ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Staphylococci อาจเป็นพาหะในอากาศและสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ในน้ำเสียน้ำนมหรืออาหารและบนพื้นผิวด้านสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์อาหาร มันยังคงเป็นหนึ่งในห้าสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการติดเชื้อ nosocomial มักจะทำให้เกิดการติดเชื้อบาดแผลหลังการผ่าตัด ดังนั้นจึงมีความกังวลอย่างมากในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง MRSA Staphylococcus aureus ที่ทนต่อ methicillin
Staphylococcus aureu เป็นเชื้อโรคที่รุกรานซึ่งอาจทำให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเกือบทุกชนิดในร่างกายมนุษย์ส่วนใหญ่ในบุคคลที่ถูกบุกรุก การติดเชื้อ Staphylococcal ได้รับการรักษาโดยใช้ penicillin แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชื้อโรคนี้ได้พัฒนาความต้านทานต่อ penicillin โดยการสร้าง penicillinase Methicillin เป็นยาตัวต่อไปที่เลือกเนื่องจากไม่ได้ถูกแยกโดย penicillinase ในขณะที่ methicillin เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษา  เชื้อ Staphylococcu ส่วนใหญ่สายพันธุ์บางชนิดได้พัฒนาความต้านทานต่อ methicillin โดยการผลิตโปรตีนที่มีผลผูกพัน penicillin และไม่สามารถฆ่าได้โดยยาปฏิชีวนะนี้ แบคทีเรียที่ทนเหล่านี้เรียกว่า Staphylococcus aureus (MRSA)1ที่ทนต่อ Methicillin ผู้ป่วยที่มีรอยแตกในผิวหนังเนื่องจากบาดแผล, สายสวนหรือแผลไหม้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการติดเชื้อ MRSA 2 การแพร่กระจายของการติดเชื้อ MRSA สามารถควบคุมได้ในระดับที่ดีโดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลหลังจากมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดเชื้อ MRSA1
ในปัจจุบันมีโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมมากมายที่จะตรวจจับ MRSA เรา ขอสนับสนุนนักจุลชีววิทยาที่มี HiCrome MeReSa Agar ที่มีการคัดเลือกโครโมนิกเพื่อตรวจหา MRSA จากการแยกทางคลินิกและตัวอย่างอื่นๆ ส่วนผสมโครโมจีนิกที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งรวมอยู่ในสื่อมีความจำเพาะแยกโดย S. aureu STO ให้อาณานิคมสีเขียวอมน้ำเงินในสื่อนี้และสามารถแยกออกจากสายพันธุ์อื่นได้อย่างชัดเจน ตัวกลางถูกเลือกสำหรับ MRSA โดยการเติม methicillin
Product Listings
Loading
แผงกราฟิกที่มีหัวเรื่องว่า ' คุณรู้หรือไม่ ? มีภาพจุลภาคของกลุ่มแบคทีเรีย Staphylococcus aureus แบคทีเรียจะปรากฏเป็นโครงสร้างรูปลูกบอลสีฟ้าที่จัดกลุ่มเข้าด้วยกันคล้ายกับช่อองุ่น
อาหารที่มักเกี่ยวข้องกับอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Staphylococcal ได้แก่เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ไข่นมและผลิตภัณฑ์จากนมและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อาจมีส่วนผสมของอาหารเหล่านี้ กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยจะต้องป้องกันการเป็นพิษของอาหาร Staphylococcal ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ อาหารเป็นพิษเกิดจากการปรากฏตัวของเชื้อ Staphylococcal enterotoxins ที่ผลิตโดย Staphylococcus aureu sin อาหาร
Staphylococci เป็นแบคทีเรียแอนแอโรบิกที่เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่เติบโตโดยการหายใจแบบแอโรบิกหรือโดยการหมักที่ให้กรดแลคติกหลัก แบคทีเรียเป็นคาตาเลสบวกและออกซิเดส - ลบ S. Aureu ผลิตเอนไซม์ที่หลากหลายเช่น Staphylokinase (coagulase) โปรตีเอส phopshatase ไลเปส deoxyribonuclease (DNase) และเอนไซม์ปรับเปลี่ยนกรดไขมัน (Fatty acid ดัดแปลงเอนไซม์ (Fame) ส่วนใหญ่ของการแยกทางคลินิกของ S. aureu sexpress polysaccharide พื้นผิวพิเศษและโปรตีน A. การแยกและการระบุของ S. aureus สามารถทำขึ้นอยู่กับลักษณะทางชีวเคมีเหล่านี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตารางการไหลของ ID (รูปที่ 2) ตารางชุดทดสอบและการทดสอบ (ตารางที่ 1) และตารางแสดงรายการสื่อสำหรับการตรวจสอบความแตกต่างของ Staphylococcus aureus (ตารางที่ 2)
ผังงานแสดงกระบวนการระบุตัวตนของ Gram-positive cocci โดยใช้การทดสอบ catalase และการตั้งค่าสื่อการเจริญเติบโต แผนภูมิแยกระหว่าง 'catalase positive' กับตัวอย่างเช่น Staphylococcus aureus ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตใน 'Tsa Deeps' หรือ 'Mannitol/High Salt' และ 'catalase negative' ด้วยตัวอย่างเช่น Streptococcus fecalis ยังนำไปสู่ความแตกต่างตามเงื่อนไขการเจริญเติบโต
รูปที่ 2ตารางการไหลของ ID สำหรับ Staphylocus aureus
ตารางที่  1 และ ตารางที่  2 ระบุลักษณะที่ชุดและการทดสอบใช้สำหรับการระบุตัวตนของ S. aureus
ข้อมูลอ้างอิง
1.
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Canadian Centre for Occupational Health and Safety. [Internet].[updated 03 Apr 2018]. Available from: https://www.ccohs.ca/oshanswers/biol_hazards/methicillin.html
2.
2005. Dr. Alan Johnson, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection. . [Internet]. The Support group for MSRA sufferers and Dependents.