Merck
การทดสอบจุลินทรีย์ด้วย ระบบ MILLIFLEX OASIS ®
การกรองเมมเบรนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและแนะนำโดยเภสัชตำรับทั่วโลกเป็นวิธีการเลือกสำหรับการทดสอบน้ำและ bioburden ในอุตสาหกรรมยา เมมเบรนที่มีรูพรุนทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในการจับจุลินทรีย์จากตัวอย่างที่สามารถกรองได้ การกรองช่วยให้การเก็บรักษาและการกู้คืนจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดบนสื่อวัฒนธรรมซึ่งสร้างผลลัพธ์เชิงปริมาณ
เมื่อร่วมมือกับลูกค้าของเราเราได้ระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงในขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการและพัฒนาโซลูชันที่ช่วยให้กระบวนการทดสอบจุลินทรีย์ของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัย ระบบ Milliflex Oasis ® ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการกรองเมมเบรนและสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ bioburden ในผลิตภัณฑ์หรือการทดสอบน้ำในกระบวนการ ระบบนี้ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ปลายทาง การตรวจสอบย้อนกลับที่ดีขึ้นด้วยคุณสมบัติ Milliflex Trace ® ใหม่ของเราสำหรับทั้งระบบกระดาษและระบบไร้กระดาษและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า
ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้ว่า ระบบ Milliflex Oasis ® นำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับขั้นตอนการทดสอบจุลินทรีย์ของคุณได้อย่างไร
<sup></sup>
ระบบการกรอง Milliflex Oasis ® ของเราสำหรับการทดสอบน้ำและ bioburden มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติใหม่เหล่านี้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทดสอบ Bioburden ของคุณตั้งแต่ประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:
เรานำเสนอโซลูชันการกรองและการทดสอบที่สมบูรณ์แบบรวมถึงบริการสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปลอดภัยพร้อมความสามารถในการรับส่งข้อมูลสูงสุด:
  • ไม่ขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
  • การถ่ายโอนเมมเบรนแบบสัมผัส
  • การสัมผัสที่สมบูรณ์แบบระหว่างเมมเบรนและแผ่นสื่อ
  • แผ่นวัสดุพิมพ์และฉลากที่มีรหัสสีช่วยให้ระบุได้ง่ายและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
  • การติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่รวดเร็วและเวลาการกรองที่เร็วขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
  • ติดตั้งปั๊มได้สูงสุด 3 ตัวและกรองตัวอย่างได้ 6 ตัวอย่างด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
  • ลดเวลาในการขจัดการปนเปื้อนและการบำรุงรักษาด้วยการออกแบบฉลากบาร์โค้ดและฉลากที่ถอดออกได้จะแทนที่การเก็บบันทึกด้วยตนเองซึ่งใช้เวลานาน
  • สอดคล้องกับ USP (US Pharmacopoeia) pH EUR, และ JP (เภสัชตำรับญี่ปุ่น) คำแนะนำ
  • ฉลากที่มีรหัส 2 มิติบนบรรจุภัณฑ์:
    สามารถตรวจสอบและบันทึกหมายเลขล็อตและวันหมดอายุได้ตามที่ระบุไว้ใน USP < 1117 >
  • ฉลากที่ถอดออกได้บนบรรจุภัณฑ์หลัก/รองเพื่อให้
    ง่ายต่อการถ่ายโอนไปยัง Logbook
  • การระบุเฉพาะสำหรับแผ่นวัสดุพิมพ์แต่ละชนิด (R2A-TSA-SDA)
ปั๊มกรอง MILLIFLEX OASIS ® 
ปั๊ม Milliflex Oasis ® ประกอบด้วยแหล่งสุญญากาศที่ควบคุมและการรองรับการกรอง ด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาและคุณสมบัติการปนเปื้อนที่ง่าย - ปั๊มได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพตัวแยกและเครื่องดูดควันแบบลามินาร์ คุณสมบัติ Milliflex Microlite ® ของระบบทำให้ฮาร์ดแวร์ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย 
ปั๊มกรองเมมเบรนสำหรับ bioburden และการทดสอบน้ำ
ปั๊มกรอง Milliflex Oasis ®
  • ไม่มีการปนเปื้อนข้าม: เช็ควาล์วที่อยู่ในหัวกรองแบบถอดออกได้ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเมมเบรนที่อาจเกิดขึ้นได้
  • High throughput: เริ่มต้นการกรองพร้อมกันสูงสุด 6 รายการด้วยการดำเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเชื่อมต่อปั๊ม 3 ตัวโดยใช้แหล่งจ่ายไฟเริ่มต้นและสายเชื่อมต่อ
  • Small footprint: ความสูงต่ำของชุดกรองทำให้การทำงานสะดวกสบายมากขึ้น
  • Quick connections: ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบให้เสียบการเชื่อมต่อแบบเร็วสำหรับทั้งแหล่งจ่ายไฟและท่อระบาย กดปุ่มเดียวเพื่อสตาร์ทและหยุดปั๊ม
ช่องทางการกรอง MILLIFLEX OASIS ®
กรวย Milliflex Oasis ® ทำให้ขั้นตอนการจัดการเป็นมาตรฐานและลดเวลาในการกรองด้วยการออกแบบการระบายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ คุณสมบัติ Milliflex protact ® ช่วยปกป้องตัวอย่างของคุณจากการปนเปื้อนทุติยภูมิและเพิ่มประสิทธิภาพการสัมผัสแบบเมมเบรนต่อวุ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด การถ่ายโอนเมมเบรนแบบสัมผัสที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเราช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน
พบกับ เทคโนโลยีการถ่ายโอนเมมเบรนแบบสัมผัส Milliflex Oasis ® ซึ่งช่วยป้องกันผลลัพธ์ที่ผิดพลาดที่เกิดจากการปนเปื้อนทุติยภูมิและช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมมเบรนจะสัมผัสกับพื้นผิวของวุ้นได้ดีที่สุด ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้ว่าระบบนวัตกรรมนี้ช่วยให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ได้ได้อย่างไร
  • การถ่ายโอนเมมเบรนแบบสัมผัส: รูปทรงนูนของเมมเบรนช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถถ่ายโอนไปยังสื่อวัฒนธรรมได้โดยไม่ต้องสัมผัส
  • Accurate sample volume: กรวยโปร่งใสที่มีตัวบ่งชี้ระดับที่มองเห็นได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปริมาตรตัวอย่างที่เหมาะสมจะถูกกรอง
  • การแยกกรวยที่ง่ายดาย: การบีบง่ายๆสามารถถอดกรวยออกจากเมมเบรนได้
  • ถาดกรวยวางซ้อนกันได้: แปด funnel จะได้รับการแก้ไขบนถาดในถุงป้องกันที่สามารถแยกและซ้อนกันเพื่อประหยัดพื้นที่
  • การสนับสนุนเมมเบรนในตัว: การสนับสนุนแบบบูรณาการบนฐานของกรวยช่วยให้การจัดการได้เร็วขึ้นและปกป้องเมมเบรนจากการปนเปื้อนทุติยภูมิ
  • Sample protection: ฝาปิดแบบบานพับบนกรวยช่วยป้องกัน ตัวอย่างและลดจำนวนขั้นตอนการจัดการ
แผ่นสื่อของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการสัมผัสที่สมบูรณ์แบบระหว่างเมมเบรนและสื่อวัฒนธรรม  คุณสมบัติ Milliflex Rack & Stack ® ประกอบด้วยฝาปิดแบบล็อคได้สำหรับการขนส่งและการบ่มเพาะที่ปลอดภัย นวัตกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการฟื้นตัวของจุลินทรีย์ที่ดีที่สุด
แผ่นป้ายวัฒนธรรมสำหรับใช้กับ<sup></sup> ระบบทดสอบ Milliflex Oasis ® bioburden
แผ่นสื่อ Milliflex Oasis ®
  • แผ่นสื่อที่มีรหัสสี: แผ่นสื่อมีรหัสสีเพื่อให้สามารถควบคุมได้ง่ายในแต่ละขั้นตอนการทดสอบ
  • ชุดล็อคได้: สามารถวางแผ่นวัสดุพิมพ์ซ้อนกันและล็อคเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและประหยัดพื้นที่อันมีค่าในตู้บ่มเชื้อ สามารถใช้ถาดกรวยเปล่าเป็นชั้นบ่มได้
  • ฝาปิดล็อคได้: ฝาปิดช่องทางสามารถใช้ล็อคแผ่นวัสดุพิมพ์ซึ่งพร้อมสำหรับการบ่ม แผ่นสื่อถูกล็อคและยึดให้แน่นเมื่อปิด
  • Long shelf life: หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเปิดแผ่นความร้อนจะยังคงปิดผนึกอยู่ซึ่งแตกต่างจากแผ่นความร้อน Petri มาตรฐานซึ่งจะช่วยลดการควบแน่นและการคายน้ำสำหรับเวลาการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น
ระบบตรวจจับจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วสำหรับการทดสอบ bioburden และน้ำ
ระบบตรวจจับอย่างรวดเร็ว Milliflex ® Quantum
วิธีการตรวจจับจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว
Milliflex® Quantum Syste mcan ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของห้องปฏิบัติการ QC ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการลดเวลาที่จะให้ผลลัพธ์ลงเหลือหนึ่งในสามของวิธีการแบบดั้งเดิมทำให้สามารถปล่อยหรือดำเนินการแก้ไขได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับ ระบบ Milliflex Oasis ®
ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราในการให้บริการอุตสาหกรรมยาโดยการบุกเบิกและการกลั่นโซลูชั่นที่ก้าวล้ำเราได้รับความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีประสบการณ์ของเราให้บริการที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดจนขั้นตอนการทดสอบที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วยบริการตรวจสอบการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาของเรา
Filtration Pump
Loading
Filtration Funnel
Loading
Culture Media
Loading
อุปกรณ์เสริม Milliflex Oasis ®
Loading