Nhân bản & biểu hiện
Biểu hiện protein tái tổ hợp trong tế bào động vật có vú
Công nghệ nhân bản và biểu hiện gen được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực đa dạng để điều tra một loạt các câu hỏi sinh học, bao gồm hiểu biết chức năng gen, phân tích con đường phân tử, phát triển phôi thai, nghiên cứu bệnh tật và xử lý sinh học sinh học và điều trị. Một khi gen hoặc trình tự di truyền được xác định, các nhà nghiên cứu phải chọn chiến lược nhân bản phân tử tốt nhất và hệ thống biểu hiện protein dựa trên tế bào dựa trên nhu cầu ứng dụng cụ thể. Để biết thêm thông tin về biểu hiện gen bằng công nghệ CRISPR, hoặc tắt gen bằng thuốc thử RNAi, vui lòng truy cập biểu hiện gen và tắt gen của chúng tôi trang.
Featured Categories
Danh mục mở rộng của chúng tôi gồm các bộ đệm sinh học có độ tinh khiết cao ở nhiều định dạng xây dựng và đóng gói khác nhau cung cấp tính ổn định giải pháp và kiểm soát pH vượt trội trong các ứng dụng quy trình sinh học của bạn.
Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm agarose với các cường độ gel khác nhau, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ gel và mức độ nhiễm điện cực (EEO) để hỗ trợ các ứng dụng nghiên cứu của bạn.
Protein Expression Vectors
Plasmid, hay vector biểu hiện protein, là những đoạn DNA tròn chứa nhiều yếu tố chức năng để nhân bản và biểu hiện protein quan tâm. Việc lựa chọn vector biểu hiện thích hợp được xác định một phần bởi loại protein, sinh vật sẽ biểu hiện protein, và ứng dụng cụ thể và các câu hỏi khoa học mà nhà nghiên cứu hướng tới. Sự đa dạng của các vectơ biểu hiện có sẵn cho phép các nhà nghiên cứu chọn nhân bản, lựa chọn nhân bản và các yếu tố biểu hiện protein nào là tốt nhất cho nghiên cứu của họ. Một khi trình tự gen quan tâm và vector biểu hiện được chọn, các nhà nghiên cứu thường sử dụng nuclease để cắt chính xác vector tại các vị trí cụ thể để cho phép trình tự di truyền quan tâm được nhân bản trong khung và cuối cùng biểu hiện trong một sinh vật chủ. Quan trọng hơn, các nhà nghiên cứu thường sẽ sử dụng các tế bào có năng lực hóa học và sự biến đổi của vi khuẩn để lưu trữ các plasmid DNA tái tổ hợp vì chúng ổn định khi được lưu trữ đông lạnh ở -70 °C.
Cách Chuyển đổi Ô
Sự chuyển đổi tế bào đề cập đến quá trình đưa DNA hoặc RNA, hoặc protein vào các tế bào nhân chuẩn. Một loạt các công nghệ vật lý, hóa học và sinh học có sẵn cho các nhà nghiên cứu để thực hiện phần này của quy trình biểu hiện protein. Các phương pháp vật lý, chẳng hạn như điện hóa, hoặc các phương pháp hóa học, bao gồm canxi photphat (CAPI), polyethylenimine (PEI), và thuốc thử mỡ đều được sử dụng phổ biến bởi các nhà nghiên cứu. Các hệ thống truyền virus, bao gồm lentivirus, oncoretrovirus và adenovirus cũng có sẵn cho các nhà khoa học. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương pháp phân phối virus thường đòi hỏi phải có thêm ngăn chặn và giám sát vì lý do an toàn sinh học.
Protein Expression Systems
Các sinh vật khác nhau được các nhà nghiên cứu sử dụng để biểu hiện protein quan tâm của chúng. Vi khuẩn thường được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu vì chúng hấp thu các vectơ biểu hiện một cách hiệu quả, có thời gian nhân đôi nhanh chóng và có thể sản xuất một lượng lớn protein tái tổ hợp trong điều kiện tối ưu. Tuy nhiên, vì vi khuẩn là sinh vật nhân sơ, chúng không thể cung cấp các thay đổi sau dịch mã protein mà một số protein yêu cầu. Các tế bào nhân chuẩn, bao gồm cả men và các dòng tế bào động vật có vú, tạo điều kiện sửa đổi sau dịch mã protein và cũng thường được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu. Việc lựa chọn dòng tế bào tốt nhất để biểu hiện protein tái tổ hợp và chiến lược biểu hiện protein phụ thuộc nhiều vào nhu cầu ứng dụng cụ thể và các câu hỏi mà nhà khoa học muốn giải quyết.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Thuật ngữ "enzyme hạn chế" bắt nguồn từ các nghiên cứu về Enterobacteria phage λ (phage lambda) trong các phòng thí nghiệm của Werner Arber và Matthew Meselson.
- This cloning protocol includes selecting the cloning system and plasmid vector, plasmid restriction digestion, fragment restriction digestion, gel excision, dephosphorylating DNA and more.
- Transfection đưa vật liệu di truyền vào tế bào, hỗ trợ nghiên cứu về biểu hiện gen và sinh học tế bào.
- The 3xFLAG system enhances fusion protein detection, offering improved sensitivity over traditional methods.
- For best results, ligation reactions must be heat inactivated at 70º C for 15 minutes before transformation. Alternately, the reactions may be purified.
- Xem tất cả (33)
Related Protocols
- Thu thập enzyme giới hạn đã được tối ưu hóa để tiêu hóa bằng năm bộ đệm duy nhất.
- Trang này mô tả các đặc tính của vectơ biểu thức pGEX được sử dụng với các sản phẩm Cytiva.
- Cloning process, joining linear DNA into a vector, is crucial for biotechnological experiments, enabling DNA fragment recombinant technology.
- Bài viết kỹ thuật về các ô có thẩm quyền. Biến đổi là một quá trình mà một số vi khuẩn lấy vật liệu di truyền ngoại lai (DNA trần) từ môi trường.
- Xem tất cả (29)