Các ứng dụng của phản ứng chuỗi polymerase (PCR)
Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) là một kỹ thuật cốt lõi mạnh mẽ trong sinh học phân tử, là phương pháp in vitro hiệu quả và nhanh chóng để khuếch đại bằng enzym các trình tự DNA hoặc RNA cụ thể từ nhiều nguồn khác nhau. Một phản ứng PCR tiêu chuẩn bao gồm DNA mục tiêu, một bộ mồi oligonucleotide tổng hợp nằm hai bên trình tự DNA mục tiêu, một enzyme DNA polymerase chịu nhiệt (thường là Taq polymerase) và các nucleotide. Khi sử dụng máy nhiệt chu kỳ, mỗi chu kỳ khuếch đại bao gồm ba giai đoạn: biến tính DNA sợi kép (dsDNA) thành hai sợi đơn riêng biệt, gắn mồi vào trình tự DNA mục tiêu và kéo dài, trong đó enzyme DNA polymerase kéo dài DNA từ các mồi, tạo ra dsDNA mới với một sợi cũ và một sợi mới. Các chuỗi được tổng hợp trong một chu kỳ sẽ đóng vai trò là khuôn mẫu cho chu kỳ tiếp theo, dẫn đến lượng DNA tăng lên gấp một triệu lần chỉ trong 20 chu kỳ.
Các danh mục nổi bật
Các phương pháp và quy trình nhân bản phân tử và biểu hiện protein nhằm đảm bảo quá trình nhân bản đáng tin cậy và biểu hiện protein ổn định từ các vectơ biểu hiện protein của côn trùng, vi khuẩn và động vật có vú.
Các chất phản ứng và tài nguyên về biểu sinh dùng để nghiên cứu các loại RNA, quá trình methyl hóa DNA, các biến đổi chromatin và các biến đổi histone.
Phân tích toàn diện hệ vi sinh vật đường ruột: Khám phá giải pháp toàn diện bao gồm các bước chuẩn bị mẫu, giải trình tự, phân tích sinh tin học và thống kê. Từ 16S đến WGS.
PCR với men sao chép ngược (RT-PCR)
RT-PCR, hay PCR với men sao chép ngược, là một biến thể của kỹ thuật PCR tiêu chuẩn, cho phép khuếch đại mRNA cụ thể thu được từ các mẫu rất nhỏ. Kỹ thuật này loại bỏ nhu cầu thực hiện quy trình tinh chế mRNA tốn thời gian vốn cần thiết cho các kỹ thuật nhân bản truyền thống. Với RT-PCR, ngoài các chất phản ứng PCR tiêu chuẩn, người ta còn sử dụng men sao chép ngược và mẫu RNA. Hỗn hợp phản ứng được làm nóng đến 37 ˚C, cho phép men sao chép ngược tạo ra bản sao cDNA bổ sung từ mẫu RNA. Sau đó, cDNA này kết hợp với một trong các mồi dẫn đến quá trình tổng hợp sợi đầu tiên. Tiếp theo là quá trình PCR tiêu chuẩn, trong đó dsDNA cuối cùng được tạo ra. RT-PCR thường được kết hợp với PCR thời gian thực (qPCR), được sử dụng rộng rãi để định lượng mức độ phiên mã trong tế bào và mô.
PCR khởi động nóng
PCR khởi động nóng là công nghệ ức chế hoạt động của enzyme Taq polymerase khởi động nóng hoặc sự kết hợp của dNTP biến đổi trong quá trình thiết lập phản ứng cho đến khi bước kích hoạt nhiệt diễn ra. Có nhiều phương pháp khác nhau để ức chế hoạt động của enzyme polymerase khởi động nóng, bao gồm phương pháp biến đổi hóa học, phương pháp qua trung gian kháng thể và phương pháp qua trung gian aptamer.
PCR điểm cuối để khuếch đại
mục tiêu dài và chính xác
PCR điểm cuối thường được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của mục tiêu và độ phong phú tương đối khi phản ứng kết thúc. Hạn chế về độ dài trình tự được tạo ra trong PCR tiêu chuẩn (khoảng 5 kb) phần nào được khắc phục nhờ việc bổ sung các yếu tố cung cấp hoạt tính “kiểm tra lại”. PCR dài và chính xác (LA) kết hợp việc sử dụng một polymerase chịu nhiệt thứ hai với exonuclease 3′→5′ để sửa chữa các sai sót trong việc kết hợp nucleotide ở đầu cuối, dẫn đến độ chính xác tăng lên đáng kể và khả năng khuếch đại các mục tiêu DNA có độ dài lên đến 40 kb.
Hãy truy cập công cụ tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để xem các bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Các bài viết liên quan
- Các vấn đề với PCR và RT-PCR được xác định trong quá trình phân tích điện di gel, chẳng hạn như không có dải, sự hiện diện của các lệnh cấm không đặc hiệu, bôi nhọ quá mức và bôi băng tần.
- Digital PCR enables absolute quantification and detection of minority sequences against similar majority sequences, such as somatic mutations.
- Ethidium bromua là một loại thuốc nhuộm huỳnh quang nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu công nghệ sinh học.
- Phản ứng chuỗi polymerase là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong sinh học phân tử. Quá trình PCR bao gồm ba bước chính, biến tính, Annealing & Extension
- Mục đích của PCR khởi động nóng là ức chế phản ứng PCR để giảm khuếch đại không đặc hiệu, ngăn chặn sự hình thành của các bộ điều chỉnh độ sáng mồi và tăng năng suất sản phẩm.
- Xem tất cả (74)
Các giao thức liên quan
- Tìm hiểu các bước chuẩn của giao thức PCR và xem lại danh sách thuốc thử hoặc các thông số đạp xe. Phương pháp này để khuếch đại PCR thông thường của DNA sử dụng DNA polymerase Taq tiêu chuẩn.
- Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
- Learn about methods for calculating oligonucleotide melting temperature (Tm).
- PCR workflow's variability influenced by sample source, reverse transcription, and assay design, impacting reproducibility.
- Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
- Xem tất cả (56)
Xem thêm các bài viết và quy trình
Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách như thế nào?
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi yêu cầu
hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi:
Gửi email đến custserv@sial.com
hoặc gọi số +1 (800) 244-1173
Hỗ trợ bổ sung
- Tìm kiếm sắc ký đồ
Sử dụng tính năng Tìm kiếm sắc ký để xác định các hợp chất chưa biết trong mẫu của bạn.