Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
G5000
α-D-Glucose
anhydrous
Từ đồng nghĩa:
α-Dextrose
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Về sản phẩm này
Công thức tối giản (Hill Notation):
C6H12O6
CAS番号:
Trọng lượng phân tử:
180.16
EC Number:
207-757-8
MDL number:
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
grade
anhydrous
mp
153-156 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Lớp lưu trữ
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu