Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
M8787
Magnesium chloride solution
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Từ đồng nghĩa:
PCR optimization
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Về sản phẩm này
Công thức tuyến tính:
MgCl2
CAS番号:
Trọng lượng phân tử:
95.21
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
concentration
25 mM±1 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesium chloride solution is suitable for the optimization of polymerase chain reactions (PCR). Magnesium chloride acts as a source of magnesium ions for polymerase chain reactions (PCR). It influences the primer-template annealing temperature, fidelity, specificity, and yield. Excess amounts of magnesium can cause an increase in nonspecific products, while lack of magnesium can lead to reduced yield.
Application
Magnesium chloride solution has been used as a component of the:
  • amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)
  • amplification mixture in an inter simple sequence repeats (ISSR)-PCR
  • reaction buffer in 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) PCR amplification and restriction analysis (ITS-PCR-RFLP)
  • PCR master mix for quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT PCR) to amplify reversely transcribed cDNA
  • reaction mix for RT-PCR to assess the gene expression
Suitable for optimization of polymerase chain reactions.
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm Magnesium chloride solution
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu