Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
MAC4L
MetaPolyzyme
lyophilized powder
Từ đồng nghĩa:
Multilytic Enzyme Mix
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Về sản phẩm này
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
form
lyophilized powder
Quality Segment
technique(s)
DNA extraction: suitable
input
microbiome, soil and stool sample(s)
suitability
suitable for microbiology
application(s)
microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Metagenomics analysis looks at all DNA that has been isolated directly from given single samples (e.g. environmental samples, biological organisms). Metagenomics allows for the investigation of microbes that exist in any environment (including extreme environments), and which have been historically difficult to isolate, culture, and study. Metagenomics has revealed the existence of novel microbial species. Applications of metagenomic studies include public health data analysis, discovery of novel proteins, enzymes and natural products, environmental studies, and agricultural investigations.
Application
MetaPolyzyme is a mixture of 6 enzymes that is intended for isolation of total DNA for metagenomics studies. Adapted from an initial formulation devised by S. Tighe,2 MetaPolyzyme was evaluated and developed in consultation and collaboration with the Association of Biomolecular Resource Facilities (ABRF) Metagenomics and Microbiome Research Group (MMRG). Test data on the use of MetaPolyzyme is accessible at the 2017 ABRF MGRG Poster.
Biochem/physiol Actions
Microbes can be difficult to disrupt because the cell walls may form capsules or resistant spores. DNA can be extracted by using lysing enzymes (such as lyticase or chitinase) to induce partial spheroplast formation. Spheroplasts are subsequently lysed to release DNA. MetaPolyzyme is intended for use in metagenomic studies, such as study of microbes and microbiomes of extreme and unique environments. MetaPolyzyme is intended for digestion of microbes for evaluation by whole genome shotgun sequencing for metagenomics and metatranscriptomic approaches.
Other Notes
One unit will lyse 0.4 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 8.0 at 37 °C.
The enzymes in MetaPolyzme are:
  • Achromopeptidase
  • Chitinase
  • Lyticase
  • Lysostaphin
  • Lysozyme
  • Mutanolysin
Biểu tượng hình ảnh
Health hazard
Từ cảnh báo
Danger
Mã nguy hiểm
Các tuyên bố về biện pháp phòng ngừa
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lớp lưu trữ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu