Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
P2192
10X PCR Buffer
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
Từ đồng nghĩa:
PCR Buffer Solution, PCR Reaction Buffer
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Về sản phẩm này
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
−20°C
Application
10X PCR Buffer has been used as a component of the PCR mixture:
  • for the amplification of viral DNA
  • to amplify genomic DNA to study the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene mutations in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) individuals
  • to amplify 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) from Bacillus sp.
Features and Benefits
  • Standalone buffer
  • Compatible with JumpStart™ Taq DNA Polymerase (D9307), Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus (D1806), and REDTaq® Genomic DNA Polymerase (D8312)
Preparation Note
Composition of the 10× buffer: 100 mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25°C; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2; 0.01% gelatin
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân)
Eyeshields, Gloves
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu