Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
52688-U
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Từ đồng nghĩa:
Strong Cation Exchange SPE cartridge tube
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Về sản phẩm này
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115712
eCl@ss:
32035701
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
material
polypropylene tube
Quality Segment
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
6 mL
matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
sulfonic acid bonding
particle size
50 μm
pore size
0.9 mL/g pore volume, 70 Å pore diameter
capacity
0.8 meq/g total capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
  • Counter ion is H+
  • Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
  • Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
  • The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm Discovery® DSC-SCX SPE Tube
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
Lớp lưu trữ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu