Đồ thủy tinh
Hóa học phòng thí nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào các dụng cụ thủy tinh để trộn, tách, ngưng tụ hoặc chứa đựng và thao tác với các chất hóa học cùng môi trường xung quanh nhằm tạo ra các điều kiện phản ứng mong muốn. Từ ống ampoule đến bình định mức và các hệ thống chưng cất hoàn chỉnh, chúng tôi cung cấp các dụng cụ thủy tinh hóa học Aldrich® phù hợp với nhu cầu phân tích của quý khách. Hãy ghé thăm cửa hàng dụng cụ thủy tinh của chúng tôi để tìm mọi thứ quý khách cần.
CÁC DANH MỤC PHỔ BIẾN
Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm thông dụng
Dù nhu cầu của quý khách liên quan đến thương hiệu (Pyrex, Corning) hay ứng dụng cụ thể (dụng cụ thủy tinh dùng cho chưng cất), quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi cung cấp các sản phẩm thủy tinh chất lượng cao nhất.
Hãy tham khảo danh mục sản phẩm của chúng tôi để khám phá đa dạng các loại dụng cụ thủy tinh với nhiều kích thước và dung tích khác nhau.
- Các cốc thủy tinh borosilicat (có vạch chia và không có vạch chia) với vòi rót, thành cốc đồng nhất và đáy phẳng là lựa chọn lý tưởng cho các công việc phòng thí nghiệm thường ngày của bạn.
- Các ống đo thể tích Aldrich® Essentials được sản xuất từ thủy tinh borosilicate trong suốt, có đáy lục giác an toàn giúp ống không bị lăn khỏi bàn thí nghiệm.
- Các bình hút ẩm bằng thủy tinh trung tính với thành dày, vành mài, đĩa sứ đáy đục lỗ và nắp đậy, rất phù hợp cho các ứng dụng cơ bản trong phòng thí nghiệm.
- Các đĩa thủy tinh borosilicat có vòi rót (tùy chọn) để dễ dàng phân phối chất lỏng có thể được sử dụng làm đĩa kết tinh. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các đĩa Petri bằng thủy tinh soda-lime trong suốt (đáy và nắp khớp nhau), có thể tái sử dụng và tiệt trùng bằng nồi hấp.
- Chúng tôi cung cấp các loại bình thủy tinh borosilicat với dung tích đa dạng: bình Erlenmeyer, bình lọc (dùng để lọc với phễu Buchner và chén Gooch), bình đun sôi (đáy tròn và đáy phẳng), và bình định mức có nút polyethylene.
- Có hai loại ống làm từ thủy tinh borosilicat: ống nuôi cấy đáy tròn (có nắp phenolic màu đen) và ống nghiệm đáy tròn không có viền, có thể tái sử dụng.
- Pipet định thể tích là các pipet thủy tinh borosilicate có thể tái sử dụng, có vạch trắng chỉ dung tích để thuận tiện cho người dùng.
- Thiết bị lọc màng bằng thủy tinh borosilicate trong suốt, thường được sử dụng với giấy lọc 47 mm và màng nylon để phân tích không khí, nước và nước thải.
- Dòng sản phẩm dụng cụ thủy tinh Aldrich® Essentials mới bao gồm các dụng cụ phòng thí nghiệm hàng ngày được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất mà khách hàng đã quen thuộc với thương hiệu Sigma-Aldrich®. Các cốc, chai, ống đo thể tích, bình hút ẩm, đĩa, bình và ống của chúng tôi được làm từ thủy tinh borosilicate chất lượng cao để đảm bảo độ bền, độ chính xác và độ tin cậy. Các dụng cụ thủy tinh đo thể tích của chúng tôi được sản xuất theo cả tiêu chuẩn ASTM và ISO để phục vụ thị trường toàn cầu.
- Thủy tinh PYREX® sở hữu độ bền và độ ổn định vượt trội, cùng độ trong suốt hoàn hảo và khả năng chống hóa chất ưu việt, đủ sức chịu đựng ngay cả những môi trường phòng thí nghiệm khắc nghiệt nhất, khiến nó trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các nhà hóa học và nhà khoa học nghiên cứu trong hơn 100 năm qua.
- DWK KIMBLE® cung cấp các dụng cụ thủy tinh thiết yếu và sản phẩm chuyên dụng làm từ thủy tinh borosilicat có hệ số giãn nở 33 và thủy tinh soda-lime, bao gồm chai đựng môi trường nuôi cấy có thiết kế chắc chắn và độ trong suốt được cải thiện, bình định thể miệng rộng chịu lực cao, bộ dụng cụ thủy tinh quy mô vi mô và vĩ mô, ống ly tâm thủy tinh trong suốt, và ống nuôi cấy thủy tinh borosilicat dùng một lần.
- Thủy tinh borosilicat 3.3 của DWK DURAN® nổi bật nhờ chất lượng ổn định và có thể tái tạo cao, khả năng chống hóa chất cực tốt, tính trơ, độ trong suốt, nhiệt độ sử dụng cao, độ giãn nở nhiệt tối thiểu và khả năng chịu sốc nhiệt cao. Dụng cụ thủy tinh DURAN® tuân thủ các yêu cầu của thủy tinh trung tính Loại 1 theo tiêu chuẩn USP/EP/JP, phù hợp để sử dụng trong ngành dược phẩm.
- DWK WHEATON® là thương hiệu nổi tiếng về các giải pháp bao bì cao cấp dành cho các ứng dụng khoa học, công nghiệp và đóng gói, được đặc trưng bởi hàng thập kỷ kinh nghiệm trong sản xuất và tùy chỉnh các loại bình chứa bằng thủy tinh và nhựa.
- Ace Glass là nhà lãnh đạo và tiên phong trong sản xuất dụng cụ thủy tinh khoa học cao cấp, thiết bị phòng thí nghiệm và các thiết bị thủy tinh.
- BRAND® thiết kế các sản phẩm dụng cụ thủy tinh đơn giản, trực quan và hiệu quả cho việc xử lý chất lỏng và khoa học đời sống. Các dụng cụ đo thể tích BLAUBRAND® mang lại độ hoàn hảo kỹ thuật cao, được làm từ thủy tinh có khả năng chống chịu gần như tất cả các chất hóa học – một điều kiện tiên quyết thiết yếu cho độ chính xác bền vững. Các sản phẩm dụng cụ thủy tinh chất lượng cao “Made in Germany” của BRAND® đã thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.
- Synthware® Glass cung cấp các sản phẩm thủy tinh tổng hợp hữu cơ chất lượng cao. Tất cả các sản phẩm thủy tinh của họ đều được sản xuất từ thủy tinh borosilicat có hệ số giãn nở 33 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM.
Dịch vụ sản xuất đồ thủy tinh theo yêu cầu và sửa chữa
Trung tâm thủy tinh của chúng tôi là trung tâm xuất sắc và đổi mới trong thiết kế và sản xuất dụng cụ thủy tinh dành cho các nhà hóa học trên toàn thế giới.
Với nền tảng hóa học vững chắc cùng sự hợp tác liên tục giữa các nhà hóa học và thợ thổi thủy tinh, chúng tôi có những hiểu biết độc đáo về thiết kế dụng cụ thủy tinh. Chúng tôi cung cấp máy bay hơi quay Buchi, bình đáy tròn 3 cổ, bình thuôn khí và dụng cụ thủy tinh Corning. Ngoài ra, chúng tôi còn sản xuất các bình chứa tùy chỉnh (dung tích từ 10 mL đến 100 L), thiết bị chưng cất, bình ngưng đa lớp, ống phân phối, cột bọc bạc và các bộ chuyển đổi đặc biệt phù hợp nhất với yêu cầu của quý khách.
Tiết kiệm chi phí và thời gian bằng cách sử dụng Dịch vụ Sửa chữa của chúng tôi:
Hãy gửi email về các yêu cầu và thiết kế đặc thù của quý khách trực tiếp đến Trung tâm Thủy tinh của chúng tôi tại aldglass@milliporesigma.com, hoặc gọi cho chúng tôi theo số (Mỹ) 414-438-3850, máy lẻ 2039 (hoặc liên hệ với văn phòng bán hàng địa phương của quý khách) để được tư vấn tùy chỉnh.
Thời gian hoàn thành thông thường của chúng tôi là 3-7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
- Các nghệ nhân thổi thủy tinh bậc thầy và cấp cao của chúng tôi, với tổng cộng hơn 90 năm kinh nghiệm, hợp tác với các chuyên gia hóa học về ứng dụng và thiết kế để hỗ trợ các nhu cầu về đồ thủy tinh của quý khách.
- Chúng tôi sửa chữa các dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm của quý khách để khôi phục lại cấu hình ban đầu, giúp giảm thiểu chất thải và tiết kiệm chi phí.
- Chúng tôi sản xuất bất kỳ loại dụng cụ thủy tinh tùy chỉnh nào mà các nhà hóa học cần cho quá trình tổng hợp và nghiên cứu, từ quy mô vi mô đến quy mô nhà máy thí điểm.
Tài nguyên liên quan
- Bản tin kỹ thuật: Một số gợi ý về cách vệ sinh dụng cụ thủy tinh
Kỹ thuật phòng thí nghiệm tốt đòi hỏi dụng cụ thủy tinh phải sạch sẽ, bởi vì ngay cả công việc được thực hiện cẩn thận nhất cũng có thể cho kết quả sai lệch nếu sử dụng dụng cụ thủy tinh bẩn. Trong mọi trường hợp, dụng cụ thủy tinh phải sạch về mặt vật lý; phải sạch về mặt hóa học; và trong nhiều trường hợp, phải sạch về mặt vi sinh hoặc vô trùng. Tất cả dụng cụ thủy tinh phải hoàn toàn không có dầu mỡ. Tiêu chí an toàn nhất để đánh giá độ sạch là bề mặt được làm ướt đều bằng nước cất.
- Bản tin kỹ thuật: Sử dụng an toàn các dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm
Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm có đủ các hình dạng và kích cỡ khác nhau như bình, lọ, chai, hộp đựng, ống dẫn, v.v., và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Dưới đây, chúng tôi đã nêu ra những nguy cơ chính liên quan đến dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm, cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện để giảm thiểu nguy cơ chấn thương.
- Bản tin kỹ thuật: Mô tả về loại thủy tinh Pyrex® 7740 được sử dụng trong các dụng cụ thí nghiệm của Corning
Trong số hàng trăm loại thủy tinh thương mại được sản xuất, thủy tinh borosilicat mã số 7740 là loại gần nhất với tiêu chuẩn thủy tinh lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng trong phòng thí nghiệm. Với cách bảo quản đúng cách, loại thủy tinh này có thể chịu được gần như tất cả các mức nhiệt độ thường gặp trong quá trình sử dụng phòng thí nghiệm thông thường. Nó có khả năng chống ăn mòn hóa học rất cao. Hệ số giãn nở thấp cho phép sản xuất các sản phẩm có thành dày, mang lại độ bền cơ học cao mà vẫn duy trì khả năng chịu nhiệt ở mức hợp lý. Hơn nữa, đây là loại thủy tinh có thể gia công dễ dàng hơn so với hầu hết các loại thủy tinh khác, do đó giúp tiết kiệm chi phí hơn.
- Bản tin kỹ thuật: Mô tả về thủy tinh soda-lime được sử dụng trong các dụng cụ thí nghiệm của Corning
Thủy tinh soda-lime. Mã số 0215. Dùng để sản xuất thủy tinh Flint
- Bản tin kỹ thuật: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng dụng cụ thủy tinh nung kết
Có sẵn tối đa năm mức độ xốp khác nhau của vật liệu lọc nung, giúp lọc được các chất kết tủa có kích thước khác nhau với tốc độ tối đa mà vẫn đảm bảo hiệu quả giữ lại.
- Ground-glass Joint Tutorial
Ground-glass joint assembly involves threading, sealing, and safe disassembly without clamps.