Septa
Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại màng ngăn có răng cưa và không có răng cưa, cùng với các nút bịt ống, dùng làm nắp đậy tạm thời cho các mối nối dụng cụ thủy tinh, ống, chai, ống NMR, ống tiêm và các kỹ thuật đặt ống thông trong các phản ứng hóa học nhạy cảm với không khí. Để bảo vệ các chất chứa quý giá trong bình hoặc hộp đựng khỏi tác động của không khí bên ngoài, dòng sản phẩm màng ngăn của chúng tôi đảm bảo khả năng bịt kín đáng tin cậy, ngăn chặn không khí và độ ẩm xâm nhập.
Products
Tài nguyên liên quan
- Bản tin: Hành trình tìm kiếm vách ngăn cao su hoàn hảo
Nắp ngăn bằng cao su tự nhiên, còn được gọi là nắp ống, từ lâu đã được sử dụng làm nắp đậy tạm thời cho vô số ứng dụng trong các lĩnh vực hóa học, dược phẩm, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như sinh học, v.v.
- Bài viết: Vách ngăn Thermogreen™ LB-2 đúc sẵn
Các miếng ngăn Thermogreen™ LB-2 đúc được sản xuất từ vật liệu chất lượng cao, ít rò rỉ, sử dụng cùng công thức cao su độc quyền như dòng sản phẩm Thermogreen™ LB-2 Septa đang được ưa chuộng.
- Tài liệu giới thiệu: Precision Seal® Septa
Các màng ngăn Precision Seal® được sản xuất trong điều kiện “phòng sạch”, từ một công thức nguyên liệu thô đã được chứng nhận nhằm đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối cho tất cả các kích cỡ, từ lô này sang lô khác.
Màng ngăn Precision Seal
Màng ngăn Precision Seal® được sản xuất từ công thức cao su tự nhiên đã được chứng nhận, mang lại khả năng đóng kín lại vượt trội. Màng ngăn Precision Seal® của chúng tôi không bị trượt qua khớp nối hoặc bật ra trong quá trình đặt ống thông hoặc khi chịu áp lực, và có thể sử dụng khi làm việc với dung môi hữu cơ. Thiết kế nút chặn dài và thuôn nhọn của Precision Seal® phù hợp với các khớp nối thuôn tiêu chuẩn, cung cấp bề mặt kín khít cao hơn 50 đến 80% so với các nút chặn ống tiêu chuẩn. Thiết kế lớp niêm phong bên trong của màng chắn Precision Seal® giúp giảm thiểu sự di chuyển của hơi hóa chất và dung môi lên khớp nối đến ống bọc, vốn có thể bị phồng lên, rò rỉ hoặc hỏng do tiếp xúc. Bề mặt cao su có kết cấu tương tự như khớp nối thủy tinh mài và chống lại sự dịch chuyển một khi đã được lắp vào vị trí. Màng chắn Precision Seal® của chúng tôi được sản xuất trong điều kiện “Phòng trắng”, từ một lô nguyên liệu đã được chứng nhận để đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối ở mọi kích cỡ.
Miếng đệm Suba-seal
Chúng tôi cung cấp các miếng đệm Suba-seal chính hãng, mang lại giải pháp đóng nắp xoay chất lượng cao nhất với nút chặn có răng cưa. Các miếng đệm cao su Suba-seal của chúng tôi có sẵn trong nhiều kích thước khác nhau, lý tưởng cho các quy trình hóa học nhạy cảm với không khí và độ ẩm. Sau khi đâm lỗ bằng kim không lấy lõi, cao su sẽ bịt kín vết đâm, bảo vệ nội dung bên trong bình hoặc hộp chứa khỏi môi trường bên ngoài. Chúng tôi cũng cung cấp màng chắn cao su silicone Suba-seal dành cho các ứng dụng nhiệt độ cao (lên đến 200 °C liên tục), có khả năng chống hóa chất tốt hơn so với cao su tự nhiên và có thể tiệt trùng bằng nồi hấp để sử dụng trong môi trường vô trùng.
Nắp đậy bằng cao su tự nhiên (nắp ống)
Nắp cao su tự nhiên được làm từ cao su tự nhiên mật độ thấp, có thể dùng để đậy các dung môi hữu cơ nhẹ và dung dịch nước. Chúng tôi cung cấp nắp cao su tự nhiên với nhiều kích thước khác nhau để quý khách lựa chọn.
Các loại màng cao su và phụ kiện khác
Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn màng cao su, bao gồm màng cao su dạng ống, màng cao su không chứa sắc tố, màng cao su có răng cưa và nắp màng cao su Precision Seal® cho các ứng dụng phù hợp.
Khám phá dòng sản phẩm nắp đậy GC Septa toàn diện của chúng tôi cùng các dụng cụ cầm tay chuyên dụng, giúp tạo ra lớp niêm phong không rò rỉ để duy trì áp suất khí mang trong hệ thống và chịu được việc chọc thủng lặp đi lặp lại bằng kim tiêm trong quá trình tiêm mẫu.
Khám phá các phụ kiện màng cao su bao gồm khay phân phối, dây buộc Wrap-it – lý tưởng để cố định màng cao su vào cổ chai và cổ bình, cùng công cụ lắp đặt dây buộc Wrap-it có sẵn ở phiên bản chịu lực cao và phiên bản tiết kiệm.