Merck
Cột HPLC tùy chỉnh
Duyệt các cột HPLC và UHPLC của chúng tôi để biết quy trình tách tốt hơn
Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn các cột HPLC cho cả phân tích phân tử nhỏ và lớn, mỗi cột được thiết kế để tối ưu hóa phân tách U/HPLC và LC-MS của bạn về lưu giữ, độ phân giải và tính chọn lọc, cũng như thời gian phát triển phương pháp. Ngoài tiêu chuẩn mở rộng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các cột HPLC tùy chỉnh, được thiết kế phù hợp với các yêu cầu phân tích cụ thể của bạn.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm cột Ascentis ® Express, cột BIOshell™, cột Discovery ®, cột Purospher ®, cột chirus Astec ® và các loại khác, cung cấp kích thước cột tùy chỉnh cho toàn bộ hóa chất pha và kích thước hạt có sẵn.
Ngoài ra, các cột SAO Purosper ® và Purosper ®, cột LiChrosper ®, cột Superspher ®, cột LiChrosorb ®  và cột ChiraDex ® có nhiều cấu hình phần cứng cột khác nhau, bao gồm cột Hibar ® HR Ready -to-use và hộp mực LiChroCART ® với đầu cặp hộp mực manu-CART ®. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về phạm vi cột và tùy chọn phần cứng mà chúng tôi cung cấp.
Ascentis® Express Columns
 Các cột Ascentis ® Express HPLC và UHPLC có công nghệ hạt Fused-Core ® tinh vi để cung cấp hiệu năng cải thiện, bao gồm phân tách độ phân giải cao và thời gian phân tích nhanh hơn. Những cột này cung cấp độ nhạy và thông lượng tăng lên, làm cho chúng phù hợp cho cả phân tách nhỏ và lớn. Thiết kế độc đáo của chúng làm giảm chiều dài đường truyền khuếch tán, dẫn đến đỉnh điểm sắc nét hơn và độ phân giải cao hơn, đặc biệt hữu ích cho các hỗn hợp phức tạp và các ứng dụng thông lượng cao.
Các cột BIOSHELL™ HPLC và UHPLC được tối ưu hóa để tách phân tử sinh học hiệu quả và nhanh chóng. Các cột này sử dụng các hạt xốp bề ngoài (SPP) với đường kính lỗ lên đến 1000 Å để tách biệt hiệu quả các phân tử sinh học lớn như các kháng thể đơn dòng và các protein phức tạp. Các cột BIOshell™ cung cấp hình dạng đỉnh cao, độ phân giải và độ nhạy vượt trội, khiến chúng trở nên lý tưởng để phát hiện proteomics hiệu suất cao và thuốc trị liệu sinh học.
 HPLC và cột UHPLC, được làm từ silica siêu tinh khiết 99,999%, cung cấp hiệu suất tối ưu trong phạm vi pH rộng (1,5 đến 10,5). Các cột này đảm bảo tính đối xứng đỉnh nhất quán, làm cho chúng phù hợp cho sự phân tách của một loạt các hóa chất, bao gồm các loài chelat hóa học cơ bản, trung tính và kim loại. Chúng lý tưởng cho việc phân tách sắc ký thông lượng cao, đáng tin cậy và tái sản xuất vì sự ổn định đặc biệt của chúng trong 100% các pha di động nước.
 Cột Discovery ® HPLC cung cấp một loạt các pha tĩnh, được thiết kế để mang đến tính chọn lọc khác nhau để phát triển phương pháp hiệu quả. Được thiết kế để phân tích dược phẩm, chúng cũng phù hợp cho một loạt các ứng dụng HPLC pha đảo ngược, cung cấp hiệu suất và khả năng tái tạo tuyệt vời trên các ma trận mẫu phức tạp.  Dòng sản phẩm Discovery ® bao gồm các hóa chất như C18, C8, cyano và Pentafluorophenylpropyl (F5), được thiết kế phù hợp cho những phân tách khó khăn và tạo ra hình dạng đỉnh nổi bật với độ nhạy cao.
 Cột Discovery ® BIO được thiết kế để phân tách hiệu quả protein, peptide và phân tử sinh học nhỏ trong HPLC pha đảo ngược. Các cột này có đường kính lỗ lớn và ba hóa học pha độc đáo (C18, C8 và C5), cung cấp tính chọn lọc, tính ổn định không gì sánh bằng, và khả năng tái tạo. Tính chất hóa học bề mặt trơ, ít chảy của chúng làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng LC-MS nhạy cảm, với hiệu suất không đổi xuyên suốt quy mô phân tích và chuẩn bị.
 Cột Ascentis ® HPLC được thiết kế để mang lại hiệu quả, khả năng giữ và chọn lọc tối đa, khiến chúng cực kỳ hữu ích cho việc phân tách phân tử nhỏ. Những cột này sử dụng silica loại B độ tinh khiết cao, để đảm bảo tính quán tính, khả năng lặp lại và tính ổn định trong nhiều ứng dụng khác nhau. Với một loạt các hóa chất pha liên kết, cột Ascentis ® tạo ra kết quả ổn định, chất lượng cao, ngay cả đối với các xét nghiệm cấp độ dấu vết nhạy cảm nhất.
 Cột LiChrosper ® HPLC có sẵn trong nhiều loại hóa học pha liên kết trên các hạt silica hình cầu loại A, bao gồm sửa đổi cực và không phân cực, giúp chúng phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Những cột này cung cấp sự phù hợp đã được chứng minh trong hàng ngàn ứng dụng và phương pháp được xác thực.
Sử dụng các hạt silica hình cầu 4 µm để thu được khoảng 100.000 tấm lý thuyết mỗi mét, Cột Superspher ® HPLC được tạo ra để cung cấp hiệu suất phân tách cao cho các hạt silica loại A. Những cột này đặc biệt phù hợp cho các phân tích hỗn hợp phức tạp cần công suất đỉnh cao. Phạm vi rộng các sửa đổi có thể, bao gồm phi cực (RP-8, RP-18) và các dẫn xuất cực (Si 60), đảm bảo khả năng thích ứng và tách biệt chính xác trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Trong nhiều thập kỷ, cột LiChrosorb ® HPLC là nền tảng trong phân tách sắc ký. Các cột này sử dụng các hạt silica xốp, không đều (Loại A) trong đường kính 5 µm và 10 µm để đạt được sự phân tách đồng nhất và tái tạo cho các ứng dụng khác nhau.  Các cột LiChrosorb ® có sẵn trong nhiều biến thể khác nhau, bao gồm các pha không phân cực (RP-8, RP-18) và phân cực (Si 60, Si 100), giúp chúng hữu ích cho cả sắc ký pha bình thường và đảo ngược.
Cột SUPELCOSIL™ HPLC bao gồm các pha tĩnh dựa trên silica chất lượng cao (Loại A) và có thể phù hợp với nhiều loại hóa học, kích thước hạt và cấu hình cột. Những cột này thường được trích dẫn trong các phương pháp đã được thiết lập, do đó chúng là một lựa chọn đáng tin cậy cho cả các ứng dụng HPLC thông thường và chuyên biệt.
 Cột CHIROBIOTIC ® HPLC được thiết kế với các glycoprotein macrocyclic liên kết cộng hóa trị trên gel silica có độ tinh khiết cao để cung cấp sự ổn định và chọn lọc đáng kể cho sự phân tách chirus. Các cột này vượt trội trong việc tách các chất đối kháng bằng cách sử dụng nhiều chế độ pha di động, bao gồm pha đảo ngược và pha bình thường, khiến chúng trở thành một giải pháp linh hoạt cho phân tích chirus phức tạp trong các ngành công nghiệp dược phẩm, môi trường và thực phẩm.
Sử dụng các pha liên kết cyclodextrin để tạo ra các phức hợp bao gồm với một loạt các hợp chất hữu cơ, CYPLOBOND™ Columns chuyên biệt cho việc tách chirus. Cung cấp khả năng tách biệt hiệu suất cao và lặp lại với tính chọn lọc và độ ổn định tăng lên, những cột này hoàn hảo để giải quyết các chất đối kháng trong dược phẩm và các mục đích sử dụng đối xứng khác.
Được làm từ các hạt carbon graphit xốp (PGC), cột Supel™ carbon LC HPLC cung cấp sự ổn định không gì sánh bằng ở mức độ pH cực cao (1-14) và nhiệt độ lên đến 250 °C. Các cột này phù hợp để bảo quản và tách các hóa chất cực trong điều kiện pha đảo ngược, sử dụng cơ chế Lưu giữ cực mới trên Graphite (PREG) để tách hiệu quả các chất được phân tích khó.
Phần cứng cột—Hộp mực, đầu cặp hộp mực & Cột sẵn sàng sử dụng
Để cung cấp sự linh hoạt tối đa cho các ứng dụng HPLC của bạn, các cột Purosper ® và Purosper ® của chúng tôi, cùng với LiChrosper ®, Superspher ®, LiChrosorb ® và ChiraDex ® HPLC, có sẵn nhiều tùy chọn phần cứng khác nhau. Ngoài ra, cột UHPLC 3 µm và 2 µm được trang bị phần cứng cột Hibar ® HR, giúp ổn định áp suất lên đến 1000 bar.
Hộp lọc LiChroCART ® mang đến sự linh hoạt vượt trội trong việc tùy chỉnh kích thước cột để đáp ứng nhu cầu phân tích của bạn. Được thiết kế để tương thích với ống nối đầu Manu-CART ® có thể tái sử dụng của Merck, chúng tạo điều kiện cho việc điều chỉnh nhanh chóng và đơn giản về chiều dài hộp mực và đường kính bên trong.
Việc trao đổi hộp mực LiChroCART ® rất dễ dàng vì giá đỡ hộp mực manu-CART ® vẫn được giữ nguyên vị trí, loại bỏ nhu cầu ngắt kết nối các đầu nối mao mạch. Việc chuyển đổi giữa chiều dài 75 mm, 125 mm, 150 mm và 250 mm đều đặn. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa đường kính bên trong (4,6 mm, 4 mm, 3 mm hoặc 2 mm) để phù hợp với ứng dụng của bạn chỉ trong vài phút. Các phụ kiện đầu cuối được thiết kế để cho phép bịt kín hộp mực LiChroCART ® ở áp suất hoạt động tiêu chuẩn (tối đa 250 bar) mà không cần dụng cụ; chỉ ở áp suất cao hơn mới có thể siết chặt thêm bằng cờ lê. Đầu cặp manuCART ® cho phép tích hợp trực tiếp các cột bảo vệ LiChroCART ® 4-4 mà không cần thêm một đầu cặp trước cột.
Hibar® RT là cột HPLC thông thường, có đầu ren để gắn bộ giảm tốc cho các kết nối mao mạch.
Cột tiền cột thường được kết nối với cột chính bằng cách sử dụng mao mạch. Khi cột cạn kiệt, cột có thể được đổ đầy lại (miễn là các chất tẩy mạnh không dẫn đến ăn mòn hoặc bị hỏng chỉ) hoặc thải bỏ. Tuy nhiên, việc nạp lại cột mà không sửa lại các ống đặt ra những thách thức về Thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP), vì mỗi cột có một lịch sử độc đáo và đòi hỏi tiền xử lý khác nhau cho mỗi ứng dụng mới.
 Cột UHPLC 3 µm và cột UHPLC có sẵn với phần cứng cột Hibar ® HR, cho phép ổn định áp suất lên đến 1000 bar 2.
Cột UHPLC 3 µm và cột UHPLC có sẵn với phần cứng cột Hibar ® HR, cho phép ổn định áp suất lên đến 1000 bar 2.