Merck
Trang chủGiải trình tựAmino Acid Codon Wheel
Amino Acid Codon Wheel
Bánh xe codon axit amin (còn được gọi là bánh xe màu axit amin) là một công cụ hữu ích để tìm axit amin nào được dịch từ trình tự RNA của bạn. Bánh xe codon được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và sinh viên sử dụng trong quá trình dịch mã RNA để tìm các axit amin cho trình tự đó như một công cụ tham khảo nhanh chóng, dễ dàng.
How to Use an Amino Acid Wheel
Để sử dụng một bánh xe codon axit amin, bắt đầu từ trung tâm và đi theo các codon RNA cho đến khi bạn có 3 base nucleotide. Tiếp theo, dịch ba base thành một axit amin từ các codon mRNA. Quá trình này được gọi là dịch mã RNA. Sau khi được thiết lập, theo trình tự RNA để tìm axit amin mà nó dịch ra. Protein mà mRNA dịch thành được tạo thành từ các axit amin đó.
Một biểu đồ tròn đầy màu sắc đóng vai trò như một biểu diễn trực quan của mã di truyền. Nó bao gồm các codon RNA, các axit amin tương ứng của chúng, và tên của các axit amin đó. Biểu đồ là một công cụ hữu ích để hiểu quá trình dịch mã từ RNA sang protein. Đó là một bức tranh chi tiết và đầy đủ thông tin.
Sử dụng bánh xe codon axit amin này trong quá trình dịch mã RNA để khám phá các axit amin liên quan đến trình tự của bạn.
Tải xuống & In Bánh xe axit amin
Các tập tin này có sẵn để tải xuống cho bánh xe cuộn codon axit amin có thể in được của riêng bạn.
Các bánh xe axit amin có thể tải xuống ở    định dạng JP Gor PN. Hoặc, khởi chạy bánh xe eamino acid codon SV Gin một cửa sổ trình duyệt mới.
Nội dung này được cung cấp miễn phí và có sẵn để sử dụng lại với liên kết phù hợp trở lại tài nguyên và đề cập đến tên miền của chúng tôi. Vui lòng đánh dấu và chia sẻ trang này. 