Giải trình tự
Khả năng xác định thành phần và thứ tự của axit nucleic trong một chuỗi DNA hoặc RNA có ý nghĩa sâu sắc để hiểu về di truyền học hiện đại và nhiều lĩnh vực cần thiết cho nghiên cứu bệnh và hiểu biết tốt hơn về tất cả các sinh vật. Khả năng trình tự axit nucleic không chỉ hữu ích trong việc giải mã mã di truyền của sinh vật mà còn cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ mạnh mẽ, kết hợp với các công nghệ phân tử bổ sung, để dễ dàng thao tác các trình tự DNA và xác minh những thay đổi đó thông qua trình tự. Khi mã hóa chức năng DNA như là thông tin mã hóa cho protein, các nhà nghiên cứu giờ đây có thể thiết kế các protein tái tổ hợp tùy chỉnh chứa nhiều yếu tố chức năng và được sử dụng rộng rãi để trả lời một số lượng lớn các câu hỏi nghiên cứu quan trọng. Để biết thêm các thuốc thử và hướng dẫn trình tự toàn bộ bộ gen, vui lòng truy cập Tài nguyên sắp xếp thế hệ tiếp theo.
Sanger Sequencing
Ngay từ đầu, các phương pháp hóa học phân tích đã có thể xác định thành phần axit nucleic. Tuy nhiên, Fred Sanger và các đồng nghiệp đã phát triển các phương pháp - ban đầu sử dụng các mảnh tiêu hóa phóng xạ và phân đoạn hai chiều - để cung cấp một số trình tự nucleic hoàn chỉnh đầu tiên. Những tiến bộ trong lĩnh vực này tiếp tục trong nhiều thập kỷ, với mỗi cải tiến bổ sung vào một thư viện đang phát triển các protein và bộ gen trình tự. Những cải tiến này bao gồm việc tách các nucleotide bằng chiều dài bằng điện di gel, sau đó là điện di mao mạch. Ngoài ra, việc kết hợp các nucleotide được dán nhãn huỳnh quang và phân tích máy tính tự động của mỗi đoạn axit nucleic hiện nay đều xác định phương pháp sắp xếp trình tự Sanger hiện đại.
Phương pháp xác định DNA
Trong khi các phương pháp trình tự DNA vẫn tiếp tục được cải thiện kể từ nguồn gốc của công nghệ này, một số thành phần cơ bản vẫn còn cần thiết và được sử dụng bởi các nền tảng trình tự DNA hiện đại. Chuẩn bị DNA thường bao gồm sự cô lập và tinh chế DNA từ sinh vật chủ. Các thành phần quan trọng bổ sung, bao gồm các base DNA tự do, mồi DNA, các base DNA biến đổi có chứa các thẻ huỳnh quang (các bazơ kết thúc), và DNA polymerase được gộp lại với nhau thành một mạch duy nhất. Mạch chứa tất cả các thành phần này thông qua một loạt các bước gia nhiệt và làm mát sẽ tạo ra một thư viện các chuỗi DNA nhỏ liên quan đến chuỗi DNA đầy đủ quan tâm, mỗi kết thúc với một cơ sở kết thúc có nhãn cuối huỳnh quang. Các sợi DNA mới chứa các nucleotide dán nhãn cuối huỳnh quang được phân tách bằng chiều dài, đi qua một ống mao mạch, và sắp xếp theo kích thước. Một tia laser sau đó được sử dụng để kích thích cơ sở huỳnh quang trên mỗi sợi trong khi một camera chụp tín hiệu. Cuối cùng, một máy tính thường được sử dụng để lắp ráp thông tin thu thập vào chuỗi DNA đầy đủ.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Một hộp lọc siêu lọc có thể được đặt ở đầu ra của một hệ thống lọc nước để cung cấp nước siêu tinh khiết không chứa nuclease.
- Khám phá vai trò thiết yếu của nước trong quá trình sắp xếp trình tự thế hệ tiếp theo để phân tích bộ gen chính xác và hiệu quả
- Chu trình mã hóa axit amin giúp dịch mã RNA nhanh. Tìm axit amin nào được dịch từ trình tự RNA của bạn nhanh chóng và dễ dàng.
- Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
- Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
- Xem tất cả (9)
Related Protocols
- Tìm hiểu về Các bước sắp xếp của người gặp gỡ hoặc phương pháp chấm dứt chuỗi và cách thức sắp xếp chuỗi DNA hoạt động và cách đọc chính xác Kết quả sắp xếp đối với người gặp nguy hiểm cho nghiên cứu của bạn.
- Xem tất cả (2)