Merck
KIỂM TRA VI SINH VẬT VỚI HỆ THỐNG MILIFLEX OASIS ®
Lọc màng, được sử dụng rộng rãi và khuyến cáo bởi dược điển toàn cầu, là phương pháp được lựa chọn cho xét nghiệm nước và bioburden trong ngành dược phẩm. Màng vi bào tử hoạt động như một rào cản để bắt các vi sinh vật từ mẫu có thể lọc. Lọc cho phép giữ lại và phục hồi tối ưu các vi sinh vật trên môi trường nuôi cấy tạo ra kết quả định lượng.
Cùng với khách hàng, chúng tôi đã xác định các lĩnh vực cải thiện trong quy trình làm việc phòng thí nghiệm và phát triển một giải pháp đơn giản hóa và bảo vệ quy trình kiểm tra vi khuẩn của bạn. Hệ thống Milliflex Oasis ® cải thiện quy trình lọc màng và có thể được sử dụng để phân tích bioburden trong các sản phẩm hoặc thử nghiệm nước quy trình. Hệ thống này được thiết kế với công thái học tốt hơn cho người dùng cuối, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc với tính năng Milliflex Trace ® mới của chúng tôi cho cả hệ thống giấy và không giấy, đồng thời quy trình hiệu quả hơn so với thế hệ trước.
Xem video để tìm hiểu cách thức hệ thống Milliflex Oasis ® cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho quy trình kiểm tra vi khuẩn của bạn.
<sup></sup>
Hệ thống lọc Milliflex Oasis ® dành cho kiểm tra nước và bioburden của chúng tôi đi kèm với một số lượng lớn các tính năng để tạo ra quy trình làm việc hiệu quả hơn. Những tính năng mới này làm tăng khả năng kiểm tra bioburden của bạn – từ năng suất, độ tin cậy, cũng như tuân thủ quy định:
Chúng tôi cung cấp giải pháp lọc và thử nghiệm hoàn chỉnh, bao gồm các dịch vụ, cho quy trình công việc bảo mật với khả năng lưu lượng cao nhất:
  • Không phụ thuộc vào toán tử
  • Truyền màng không chạm
  • Tiếp xúc hoàn hảo giữa màng và tấm môi trường
  • Nhãn và đĩa phương tiện được mã hóa màu giúp dễ dàng nhận biết và giảm thiểu rủi ro lỗi
  • Thiết lập phần cứng nhanh và thời gian lọc nhanh hơn 50% so với thế hệ trước
  • Gắn tối đa 3 ống bơm và bộ lọc 6 mẫu chỉ bằng một lần nhấn nút
  • Giảm thời gian khử ô nhiễm và bảo trì bằng cách chỉ định Mã vạch và nhãn có thể tháo rời để thay thế thủ công, lưu giữ hồ sơ tốn thời gian
  • Tuân thủ USP (US Pharmacopoeia), Ph. Eur., và JP (Japanese Pharmacopoeia) khuyến nghị
  • Nhãn có mã 2D trên bao bì:
    Có thể kiểm tra và ghi lại số lô và ngày hết hạn như đã đề cập trong USP <1117>
  • Nhãn có thể tháo rời trên gói chính/phụ để
    dễ dàng chuyển sang sổ ghi chép
  • Nhận dạng riêng cho từng loại tấm phương tiện (R2A-TSA-SDA)
BƠM LỌC MILIFLEX OASIS ® 
Bơm Milliflex Oasis ® bao gồm nguồn chân không được kiểm soát và hỗ trợ lọc. Với diện tích nhỏ, trọng lượng thấp và các tính năng khử nhiễm dễ dàng - máy bơm được thiết kế để sử dụng trong tủ an toàn sinh học, bộ cách ly và loa hút dòng chảy tầng. Tính năng Milliflex Microlite ® của hệ thống giúp phần cứng dễ sử dụng và dễ bảo trì. 
Bơm lọc màng để kiểm tra bioburden và nước
Bơm lọc Milliflex Oasis ®
  • Không nhiễm bẩn chéo: Van kiểm tra nằm trong đầu lọc có thể tháo rời ngăn ngừa nhiễm bẩn màng.
  • High throughput: Khởi động tối đa 6 lần lọc đồng thời chỉ với một thao tác duy nhất bằng cách kết nối 3 bơm sử dụng nguồn điện mặc định và cáp nối.
  • Small footprint: Chiều cao thấp của bộ lọc giúp cho hoạt động thoải mái hơn nhiều.
  • Quick connections: Không cần hiệu chỉnh, cắm kết nối nhanh cho cả nguồn điện và ống xả. Một nút để khởi động và dừng bơm.
PHỄU LỌC MILIFLEX OASIS ®
Phễu Milliflex Oasis ® tiêu chuẩn hóa các bước xử lý và giảm thời gian lọc nhờ thiết kế thoát nước độc đáo. Tính năng Milliflex Protact ® bảo vệ mẫu của bạn khỏi nhiễm bẩn thứ cấp và tối ưu hóa tiếp xúc từ màng đến agar để có kết quả đáng tin cậy nhất. Việc truyền màng cảm ứng không cần chạm được cấp bằng sáng chế của chúng tôi giúp tăng độ tin cậy cho kết quả, độc lập với người vận hành.
Khám phá công nghệ chuyển màng không chạm Milliflex Oasis ®, ngăn ngừa kết quả sai do nhiễm bẩn thứ cấp và đảm bảo lớp màng tiếp xúc tối ưu với bề mặt thạch. Xem video để tìm hiểu cách thức hệ thống đổi mới này giúp nhân viên phòng thí nghiệm dễ dàng đạt được kết quả nhất quán và đáng tin cậy hơn.
  • Truyền màng không chạm: Hình dạng lồi của màng đảm bảo truyền không tiếp xúc đến môi trường nuôi cấy.
  • Accurate sample volume: Phễu trong suốt với các chỉ báo mức có thể nhìn thấy đảm bảo rằng thể tích mẫu phù hợp được lọc.
  • Tách phễu dễ dàng: Một cái kẹp đơn giản có thể loại bỏ phễu khỏi màng.
  • Khay phễu có thể xếp chồng lên nhau: Tám phễu được cố định trên khay trong túi bảo vệ có thể được tách ra và xếp chồng để tiết kiệm không gian.
  • Giá đỡ màng tích hợp: Hỗ trợ tích hợp trên đáy phễu cho phép xử lý nhanh hơn và bảo vệ màng tránh bị nhiễm bẩn thứ cấp.
  • Sample protection: Nắp có bản lề trên phễu giúp bảo vệ độ đậm đặc và giảm số bước xử lý.
Các tấm phương tiện của chúng tôi được thiết kế để tiếp xúc hoàn hảo giữa màng và môi trường nuôi cấy.  Tính năng Milliflex Rack & Stack ® bao gồm nắp có thể khóa để vận chuyển và ủ ấm an toàn. Cùng với nhau, những cải tiến này được thiết kế để phục hồi vi sinh vật tối ưu.
Đĩa môi trường nuôi cấy để sử dụng với<sup></sup> hệ thống kiểm tra bioburden Milliflex Oasis ®
Milliflex Oasis® Media Plates (bằng tiếng Anh)
  • Bảng phương tiện được mã hóa màu: Bảng phương tiện được mã hóa bằng màu để cho phép điều khiển dễ dàng ở mỗi bước kiểm tra.
  • Lắp ráp có thể khóa: Các tấm phương tiện có thể được xếp chồng và khóa để đảm bảo vận chuyển an toàn và tiết kiệm không gian quý giá trong lồng ấp. Khay phễu rỗng cũng có thể được sử dụng làm giá ủ ấm.
  • Nắp có thể khóa: Nắp phễu có thể được sử dụng để khóa tấm phương tiện đã sẵn sàng ủ. Bảng phương tiện được khóa và cố định khi đóng.
  • Long shelf life: Nếu không mở, các tấm vẫn được bịt kín - không giống như các tấm petri tiêu chuẩn - làm giảm sự ngưng tụ và mất nước để kéo dài thời gian lưu trữ.
Hệ thống phát hiện vi sinh vật nhanh chóng để kiểm tra bioburden và nước
Hệ thống phát hiện nhanh lượng tử Milliflex ®
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VI KHUẨN NHANH CHÓNG
Milliflex® Quantum syste cải thiện hơn nữa năng suất phòng thí nghiệm QC bằng cách giảm thời gian thực hiện kết quả xuống còn một phần ba các phương pháp truyền thống, cho phép phát hành hoặc sửa chữa nhanh hơn. Hệ thống này hoạt động hoàn hảo với hệ thống Milliflex Oasis ®.
Trong lịch sử phục vụ ngành dược phẩm lâu đời của chúng tôi bằng cách tiên phong và tinh chỉnh các giải pháp đột phá, chúng tôi đã đạt được chuyên môn về quy định và công nghệ để cung cấp các dịch vụ tốt nhất trong ngành.
Các nhà khoa học và kỹ sư có kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện nhằm đảm bảo tuân thủ quy định cũng như quy trình kiểm tra tối ưu và hiệu suất thiết bị với các dịch vụ xác thực, đào tạo và bảo trì của chúng tôi.
Filtration Pump
Loading
Filtration Funnel
Loading
Culture Media
Loading
Phụ kiện Milliflex Oasis ®
Loading