Merck
Filtros e seringa
Nosso amplo portfólio de produtos de filtração inclui papéis de filtro qualitativos e quantitativos, filtros de disco cortado, filtros de seringa, dispositivos de filtração centrífuga, filtros a vácuo e sob pressão, além de placas de filtração para coleta de amostras, clarificação, filtração de solventes, diálise, diafiltração, separação, purificação, concentração e enriquecimento. Da química às ciências da vida, passando pela indústria e pelos testes ambientais, temos os produtos de filtração de que você precisa para sua aplicação ou método.    
Dispositivos Amicon®
Dispositivos Amicon®
Dispositivos de ultrafiltração centrífuga e pressurizada para concentração de proteínas, dessalinização, troca de tampão, separação e diafiltração de amostras biológicas e ambientais, na preparação para aplicações posteriores.
Suportes para filtros de laboratório
Uma ampla seleção de suportes para filtros em vidro, aço inoxidável e plástico, para uso com filtros de membrana em disco cortado para filtração de líquidos e gases, incluindo suportes para filtros de seringa, carcaças de filtro em linha e suportes para filtros de filtração a vácuo e sob pressão.
Suportes para filtros de laboratório
Explore mais categorias
Placas de filtragem Multiscreen®
Placas filtrantes Multiscreen®
As placas de filtração MultiScreen® nos formatos de 96 e 384 poços, com diversas opções de membranas, são indicadas para triagem de alto rendimento, ensaios ELISpot, ensaios de ligação de ligantes, ensaios baseados em células, testes de ADME, purificação de PCR e preparação de amostras.
Ver produtos
Membranas de filtragem Millipore®
Membranas filtrantes Millipore®
As membranas Millipore® têm sido utilizadas na filtração laboratorial nos setores acadêmico, farmacêutico e industrial desde a década de 1950. Oferecemos uma variedade de composições químicas de membranas, incluindo os ésteres mistos de celulose MF-Millipore®, o PVDF Durapore®, a polietersulfona Millipore Express® PLUS, bem como o PTFE hidrofílico e hidrofóbico.
Ver produtos
Papel de filtro
Papel de filtro
Papéis de filtro Whatman® para análises qualitativas e quantitativas.
Ver produtos
Filtros de seringa
Filtros de seringa
Filtros de seringa estéreis e não estéreis de alto desempenho, disponíveis em diversos materiais de membrana e tamanhos de poros, projetados especificamente para a preparação de amostras para HPLC, UHPLC, cromatografia iônica, ensaios de dissolução e outras análises.
Ver produtos
Membranas de filtragem
Membranas de filtragem
Membranas de filtragem para a filtragem de solventes orgânicos e soluções aquosas para HPLC e outros métodos analíticos, bem como para uso na preparação de amostras, clarificação, remoção de partículas, coleta de amostras, esterilização por filtração e técnicas de separação e retentado.
Ver produtos
Filtros de seringa Millex®
Filtros de seringa Millex®
Os filtros de seringa Millex® estão disponíveis em versões estéreis e não estéreis, com diversas opções de membranas e carcaças para garantir a compatibilidade com diversos solventes e tipos de amostras, para aplicações que incluem HPLC, UHPLC e ensaios de dissolução. 
Ver produtos
Filtros centrífugos
Filtros centrífugos
Dispositivos de filtração para concentração e preparação de amostras biológicas e ambientais para processamento posterior.
Ver produtos
Filtros a vácuo
Filtros a vácuo
Unidades e sistemas de filtração a vácuo com tampa de garrafa para filtração de rotina de tampões, solventes e meios de cultura; filtros sem seringa para preparação de amostras para HPLC e UHPLC; funis de filtração sob pressão para secagem de solutos e compostos; e funis de filtração analítica para testes microbiológicos.
Ver produtos
Filtros a vácuo Stericup®
Filtros a vácuo Stericup®
Os filtros Essential Stericup® e os filtros sustentáveis Stericup® E são dispositivos essenciais para a filtragem de meios de cultura, com o objetivo de proteger as culturas celulares. Escolha entre membranas e tamanhos de poros que proporcionam fluxo rápido, baixa ligação de proteínas, exclusão de micoplasmas e redução de resíduos plásticos.
Ver produtos