Merck
DomůAplikaceGenomikaSekvenování nové generace
Sekvenování nové generace
Masivně paralelní sekvenování
Sekvenování nové generace (NGS) je termín, který obecně zahrnuje několik příbuzných technologií, které umožňují masivně paralelní nebo hluboké sekvenování vybrané oblasti nebo celého genomu organismu. V rámci oboru výzkumu založeného na genomice mají sekvenační technologie zásadní význam a existují již několik desetiletí. Neustálý vývoj technologií NGS neboli masivně paralelního sekvenování DNA a RNA však výzkumným pracovníkům umožnil zvýšit pokrytí celého genomu sekvenováním a nástroje pro analýzu dat při současném rychlém snižování nákladů. Aplikace NGS přesahují rámec analýzy celého genomu, protože mají významný dopad na nedávný pokrok v oblasti základní genomiky i výzkumu nemocí.
Doporučené kategorie
Detail boxu s ultrafialovým světlem při přípravě agarózového elektroforézního gelu používaného při separaci DNA
Agarosa: Vlastnosti a výzkumné aplikace
Bioreagenty z agarózy jsou určeny pro aplikace v buněčných kulturách a molekulární biologii a nabízejí agarózové gely připravené k vylití pro elektroforézu RNA/DNA.
Obchod s produkty
Obrázek představuje anatomickou ilustraci trávicí soustavy člověka se zaměřením na střeva zvýrazněná červenou barvou.
Mikrobiom
Komplexní analýza střevního mikrobiomu: Odhalte komplexní řešení zahrnující přípravu vzorků, sekvenování, bioinformatiku a statistiku. Od 16S po WGS.
Obchod s produkty
Přehled metod NGS
Přestože se metodika a činidla pro NGS neustále vyvíjejí, je nyní výzkumníkům k dispozici řada systémů NGS. Běžně používané platformy zahrnují použití několika kritických kroků pracovního postupu NGS, včetně přípravy vzorků nebo knihoven, generování klastrů, sekvenování a analýzy dat. Příprava vzorku obvykle zahrnuje buď amplifikaci DNA, nebo přidání sekvenčních linkerů či adaptérů. Ke generování klastrů jednotlivých sekvencí DNA dochází, když se DNA obsahující kovalentně připojený linker hybridizuje na pevný povrch pro amplifikaci můstkovou PCR nebo alternativními metodami, jako je emulzní PCR. Kromě toho existuje mnoho metod sekvenování DNA, včetně sekvenování ligací, sekvenování syntézou, pyrosekvenování a iontového polovodičového sekvenování. Každá metoda sekvenování zahrnuje různé reakční kroky a chemie, které v konečném důsledku určují délku každé sekvence (délku čtení), chybovost a náklady na činidla.
Analytické přístupy pro analýzu dat NGS
Závěrečným prvkem pro všechny pracovní postupy NGS je kritický krok analýzy dat, který nastává po sekvenování. Zatímco každá platforma a pracovní postup NGS produkují obrovské množství digitálních informací zachycených na počítačích, soubor surových dat musí být analyzován bioinformatiky pomocí neustále rostoucího počtu analytických nástrojů pro zarovnávání a mapování čtení, jako jsou Bowtie, Galaxy a mnoho dalších. Mnohý vývoj v oblasti technologií NGS vzešel ze spojení mnoha vědeckých oborů s cílem vyvinout a optimalizovat analýzu a interpretaci takto velkých souborů dat. V závislosti na konkrétních potřebách aplikace jsou nyní vědci schopni používat tyto výkonné nástroje k sekvenování celých genomů, exomů nebo transkriptomů pro studie základního výzkumu a výzkumu nemocí.