Přejít k obsahu
Elektronová mikroskopie
Nanomateriály pod elektronovým mikroskopem - obraz transmisní elektronové mikroskopie (TEM) s vysokým rozlišením a difrakce elektronů ve vybrané oblasti (SAED) nanočástic Fe3O4 ve tvaru čtyřstěnu.
Elektronová mikroskopie je technika používaná k získání snímků jednotlivých atomů materiálů a vnitřních struktur buněk s velmi vysokým rozlišením. Výsledné obrazy na úrovni atomů nebo mikro- a mezo-struktur lze použít ke zkoumání vlastností a chování vzorku. Používá se v materiálové vědě, biomedicínském výzkumu, při kontrole kvality a analýze poruch. Použití elektronů jako zdroje zobrazovacího záření umožňuje větší prostorové rozlišení (v měřítku desítek pikometrů) ve srovnání s rozlišením dosahovaným pomocí fotonů v optické mikroskopii (~200 nanometrů). Kromě topografie povrchu lze elektronovou mikroskopií získat informace o krystalické struktuře, chemickém složení a elektrických vlastnostech. Elektronovou mikroskopii lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: skenovací elektronová mikroskopie (SEM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM).  
Doporučené kategorie
ilustrace zobrazující různé lahvičky a nádobky s léčivy v modrém a tyalovém rámečku znázorňujícím baterii. Předměty zahrnují několik lahviček s červenými uzávěry, hnědou nádobu na tekutinu a menší modré lahvičky.
Materiály baterií
Materiály pro baterie zajišťují reprodukovatelná data a podporují výzkumné potřeby od zkušebního měřítka až po výrobu pro spolehlivý výkon.
Obchod s produkty
Různé produkty HPLC a UHPLC
Uhlíkové nanomateriály
Objevte různé uhlíkové nanomateriály: fulleren, nanotrubičky, grafen, kvantové tečky, nanodiamanty. Výzkum v oblasti palivové energie, elektroniky a terapie.
Obchod s produkty
Šest skleněných lahviček s pestrobarevnými tekutinami: modrou, zelenou, žlutou a červenou na tmavém pozadí.
Quantam Dots
Prosvětlete svůj výzkum pomocí našeho rozsáhlého portfolia kvantových teček typu jádro, jádro-plášť a legovaných kvantových teček v různých složeních, velikostech, funkcionalizacích a sadách.
Obchod s produkty
3D zobrazení sférické struktury složené ze vzájemně propojených kruhových prvků na barevném vířivém pozadí modrých, fialových a růžových světelných stop.
Anorganické a kovové nanomateriály
Nabízíme komplexní portfolio anorganických a kovových nanomateriálů, funkcionalizovaných nanočástic a sad nanomateriálů pro vaše výzkumné potřeby.
Obchod s produkty
Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) využívá k zobrazování a interakci se vzorkem relativně nízkovýkonný elektronový paprsek. Detektory elektronů identifikují sekundární elektrony na povrchu a zpětně rozptýlené elektrony v hlubších oblastech. Sekundární elektrony vznikají v důsledku nepružných interakcí mezi svazkem elektronů a atomy vzorku. Zpětně rozptýlené elektrony vznikají po elastické interakci mezi svazkem elektronů a vzorkem. SEM nevyžaduje téměř žádnou přípravu vzorku a je mnohem rychlejší a méně omezující než jiné typy elektronové mikroskopie. Velké (~200 milimetrů) vzorky lze zobrazovat přímo po upevnění do držáku nebo trnu. SEM běžně používá energeticky disperzní rentgenovou spektroskopii (EDS nebo EDX) ke zmapování rozložení prvků ve vzorku. Dalšími metodami pro analýzu vysoce kvalitních obrazů a optoelektronických vlastností vzorků jsou proud indukovaný elektronovým svazkem (EBIC) a katodoluminiscence (CL).
Přenosová elektronová mikroskopie (TEM) využívá vysokoenergetický svazek elektronů, který přenáší elektrony skrz vzorek a vytváří 2D obraz s nejvyšším možným rozlišením. Pomocí TEM lze analyzovat nanomateriály a odhalit informace o jejich struktuře a složení na atomární úrovni. Výběr správného držáku vzorku (mřížky TEM) pro různé typy nanomateriálů je zásadní pro získání co nejpodrobnějších informací. Pokud jsou vzorky příliš tlusté, musí být nejprve dostatečně tenké, aby jimi mohly procházet elektrony, ideálně 100 nanometrů nebo méně. Tyto vzorky TEM se poté upevní na mřížku TEM a studují se v podmínkách ultravysokého vakua pomocí fokusovaného intenzivního svazku elektronů. TEM využívá difrakci vybraných ploch (SAD) elektronů procházejících vzorkem k získání krystalografických informací o materiálu vzorku. Spektroskopie ztrát energie elektronů (EELS) a energeticky disperzní rentgenová spektroskopie (EDX) jsou metody analýzy pro měření atomového složení, chemické vazby, elektronických vlastností a lokální tloušťky materiálu. 
Scanning transmission electron microscopy (STEM) skenuje fokusovaný svazek elektronů (s typickou velikostí bodu 0,05-0,2 nm) nad vzorkem a dokončuje tak současně zobrazování a spektroskopické mapování, což umožňuje přímou korelaci prostorových informací a spektroskopických dat.