Merck
380547
4-Acetoxystyrene
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyma:
4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2C6H4CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
contains
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
viscosity
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer used in microlithography. Precursor to p-hydroxystyrene that is readily derivatized.
Biochem/physiol Actions
Reactivity ratio: 4-Acetoxystyrene/styrene 1.02/0.80
4-Acetoxystyrene/methyl methacrylate 0.76/0.88
4-Acetoxystyrene/maleic anhydride 0/0
Features and Benefits
Undergoes free radical polymerization, similar to styrene
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
190.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
88 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)