Merck
Monomery
Ilustrace monomeru
Monomery slouží jako základní stavební kameny polymerů a ovlivňují jejich vlastnosti, včetně pevnosti, pružnosti a chemické odolnosti. Hrají klíčovou roli při vývoji nátěrových hmot, lepidel a oftalmologických výrobků, jako jsou kontaktní čočky (silanové a hydrofilní monomery). Kromě toho jsou monomery nezbytné v materiálech pro zubní náhrady, plastech, elastomerech, biologicky rozložitelných polymerech a v různých průmyslových aplikacích.
  • Monomery v dentálních materiálech, kontaktních čočkách, při hojení ran a v kosmetických výplních
  • Monomery pro výrobu polymerů
  • Monomery pro nátěrové hmoty a lepidla
  • Monomery pro inteligentní polymery
  • Monomery na biologické bázi
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Monomery v dentálních materiálech, kontaktních čočkách, při hojení ran a v kosmetických výplních
Monomery používané ve stomatologii jsou biokompatibilní, odolné proti opotřebení a trvanlivé, což z nich činí ideální suroviny pro zubní lepidla a kompozity používané při restaurativních zákrocích. Ethylenoxid je klíčovým monomerem při výrobě polyethylenglykolu (PEG) a polyethylenoxidu, které se používají v lékařských zařízeních, zubních implantátech, biosenzorech, diagnostických aplikacích, očních kontaktních čočkách a optických povlacích. 
Akrylátové a metakrylátové monomery, jako je 1,1,1-trimethylolpropan-triakrylát, 1,1,1-trimethylolpropan-trimethakrylát, 1,1,1-trimethylolethan-trimethakrylát, ethylenglykol-dimethakrylát a triethylenglykol-dimethakrylát, jsou díky svým adhezivním a polymeračním vlastnostem široce používány v zubním lékařství.
Monomery pro kontaktní čočky
Dimethakrylát ethylenglykolu a 1-vinyl-2-pyrrolidon se používají k usnadnění postupného uvolňování timololu a kyseliny hyaluronové z kontaktních čoček určených k léčbě glaukomu. 2-Ethylhexylakrylát funguje jako modifikátor lepivosti ve složení kontaktních čoček, čímž zvyšuje pohodlí a výkonnost.
Monomery pro hojení ran a dermální výplně
1,4-butandiol diglycidyléter slouží jako síťovací činidlo v aplikacích pro hojení ran, zejména v obvazech a gelech na bázi kyseliny hyaluronové (HA), stejně jako při přípravě hydrogelů síťovaných heparosanem, které se používají v injekčních dermálních výplních.
Hydrogely
Hydrogely se tvoří z hydrofilních a/nebo hydrofobních monomerů. Hydrofilní monomery jsou nezbytné pro vytvoření vlastností hydrogelů umožňujících absorpci vody, zatímco hydrofobní monomery mohou zvýšit strukturální integritu a regulovat bobtnání. Hydrofilní monomery dokážou zadržovat vlhkost a vytvářet biokompatibilní prostředí. Díky tomu jsou ideální pro kontaktní čočky, stejně jako pro oftalmologické pomůcky, systémy pro podávání léčiv, obvazy na rány a nosné struktury pro tkáňové inženýrství.
Monomery pro výrobu polymerů
Monomery jsou základní stavební kameny polymerů, což jsou velké molekuly složené z opakujících se jednotek. Volba monomerů určuje klíčové vlastnosti polymerů, jako je pevnost, pružnost, tepelná stabilita a chemická odolnost. 
Monomery pro nátěry a lepidla
Monomery jsou nezbytné při vývoji nátěrů a lepidel s přizpůsobenými výkonnostními charakteristikami. Akrylové monomery se používají ve vodou ředitelných barvách a nátěrech, kde zajišťují trvanlivost a odolnost proti UV záření. Epoxidové monomery poskytují silnou přilnavost a chemickou odolnost, díky čemuž jsou ideální pro lepidla a nátěry ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Kromě toho jsou monomery pohlcující UV záření nezbytné v oftalmologických aplikacích, kde zvyšují ochranu a výkon.
Povlaky na oftalmologických zařízeních
Blokátory UV záření v oftalmologickém průmyslu jsou specializované materiály nebo povlaky určené k absorpci nebo odrazu ultrafialového (UV) záření, které chrání oči před škodlivým UV zářením. Tyto blokátory jsou nezbytné v různých oftalmologických výrobcích, včetně brýlí, kontaktních čoček a nitroočních čoček. Významným příkladem je monomer 2-(4-benzoyl-3-hydroxyfenoxy)ethylakrylát, který se používá jako povlak blokující UV záření u kontaktních čoček.
Monomery při syntéze nanomateriálů
Monomery hrají klíčovou roli při syntéze nanomateriálů, včetně nanočástic s jedinečnými vlastnostmi. Tyto nanočástice se široce používají v aplikacích pro podávání léčiv, lékařské zobrazování a senzoriku, kde nabízejí vylepšenou funkčnost v nanoměřítku.
Monomery pro inteligentní polymery
Monomery lze polymerizovat za účelem vytvoření inteligentních polymerů, které vykazují vlastnosti reagující na podněty. Tyto monomery jsou navrženy tak, aby reagovaly na vnější podněty, jako je teplota, pH, světlo nebo elektrická pole.
Jedním z široce používaných monomerů pro termoreaktivní polymery je N-isopropylakrylamid (NIPAM). Vyznačuje se nižší kritickou teplotou roztoku (LCST) a přechází z hydrofilního do hydrofobního stavu, přičemž při zahřátí nad určitou teplotu se vysráží z roztoku. Podobně se monomery kyseliny akrylové polymerizují za účelem výroby polymerů citlivých na pH, které bobtnají nebo se smršťují v závislosti na kyselosti nebo zásaditosti svého okolí.
Tepelně citlivé polymery
Poly(N-isopropylakrylamid) (PNIPAM) je tepelně citlivý polymer široce používaný v biosenzorech pro detekci analytů závislou na teplotě. Umožňuje řízené uvolňování signálních molekul nebo činidel při dosažení určité teploty, čímž zvyšuje výkon a citlivost senzoru.
Polymery citlivé na pH
Polymery reagující na pH se používají v systémech pro podávání léčiv, kde uvolňují svůj náklad za specifických pH podmínek. Polymery reagující na pH, jako je poly(kyselina akrylová), se také používají v biosenzorech k detekci změn pH, které mohou signalizovat přítomnost biomolekul (např. glukózy nebo laktátu) nebo odrážet stav biologického prostředí, jako je například infekce.
Kromě toho se polymery citlivé na pH využívají v materiálech pro hojení ran, včetně inteligentních obvazů, které reagují na změny pH v prostředí rány. Jak se hladina pH mění v důsledku infekce nebo hojení, mohou tyto materiály bobtnat, přizpůsobovat své vlastnosti tak, aby udržovaly optimální vlhkost, nebo podle potřeby uvolňovat léčivé látky.
Monomery biologického původu
Monomery na biologické bázi jsou organické sloučeniny odvozené z obnovitelných biologických zdrojů, jako jsou rostliny, zvířata a mikroorganismy, nikoli z fosilních paliv. Tyto monomery přispívají k vývoji biologicky rozložitelných a biokompatibilních polymerů, čímž podporují udržitelnost a snižují dopad na životní prostředí spojený s tradičními polymery odvozenými z petrochemie. Kyselina polymléčná (PLA) je široce používaný biologicky rozložitelný polymer, který se běžně vyskytuje v obalech a jednorázových výrobcích. Biokompatibilní polymery, jako je polyethylen a poly(methylmetakrylát) (PMMA), se používají v implantátech, protetice a v aplikacích tkáňového inženýrství.