O této položce
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Ginsenoside Rb1 , Ginsenoside Rb2 , Ginsenoside Rc , Ginsenoside Rd , Ginsenoside Re , Ginsenoside Rf , Ginsenoside Rg1 , Ginsenoside Rg2
packaging
ampule of 100 μg/mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL each component in methanol
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Legal Information
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
49.5 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?