Merck
Fytochemické standardy
Na tomto obrázku je vidět několik kousků zázvoru a 4 malé lahvičky s červeným uzávěrem, které obsahují nějakou chemickou látku.
Naše nabídka referenčních materiálů zahrnuje více než 2 000 izolovaných rostlinných složek, mezi nimiž mohou být hlavní složky, běžné markerové látky nebo toxické složky široce používaných léčivých rostlin. Portfolio zahrnuje třídy přírodních sloučenin, jako jsou alkaloidy (včetně komplexní řady pyrrolizidinových alkaloidů), isoprenoidy (terpeny), flavonoidy, fenylpropany, chinony, taniny a glukosinoláty.
Níže naleznete výběrový seznam některých běžných léčivých rostlin a bylin pro výrobu doplňků stravy seřazených podle rodu. Odkazy vás přivedou k příslušným seznamům standardů chemických markerů, botanických referenčních materiálů, referenčních materiálů z extraktů nebo certifikovaných směsí referenčních materiálů z příslušných rostlin.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související zdroje
Fytochemické normy pro jednotlivé rody rostlin
Níže naleznete výběrový seznam některých běžných léčivých rostlin a bylin používaných jako doplňky stravy, seřazených podle rodu. 
  • achillea
  • lycium
  • česnek
  • meduňka
  • aloe
  • mentha
  • angelica
  • panax (ženšen)
  • arnika
  • pelargónie
  • konopí
  • pimpinella
  • karum
  • jitrocel
  • cinnamomum
  • prvosenka
  • crataegus
  • šalvěj
  • kurkuma
  • sambucus
  • echinacea
  • serenoa
  • eukalyptus
  • silybum (ostropestřec mariánský)
  • ginkgo
  • tymián
  • lékořice
  • pšenice
  • hedera
  • valeriana
  • humulus
  • withania (ašvagandha)
  • Hypericum
  • zingiber (zázvor)
  • kava
CERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY
Certifikované referenční materiály (CRM) s obsahem fytochemikálií jsou vyráběny v souladu s akreditacemi ISO/IEC 17025 a ISO 17034 a jsou sledovatelné až k jednotkám SI. Klikněte zde a dozvíte se více o akreditaci a sledovatelnosti.
Naše čisté CRM s fytochemickými látkami zahrnují produkty pod značkou TraceCERT® i sekundární farmaceutické standardy, které jsou nejen v souladu s normou ISO 17034, ale jsou také vícenásobně vysledovatelné k různým standardům lékopisů, jako jsou USP, EP nebo BP.
Kromě toho nabízíme vícesložková řešení certifikovaných referenčních materiálů (CRM) z široce používaných léčivých rostlin, jako jsou ženšen, ginkgo, zázvor, kava, ašvagandha, echinacea, ostropestřec mariánský a zelený čaj, zaměřená na pohodlí a nákladovou efektivitu. Tato řešení CRM obsahují složky příslušné rostliny.
Nabízíme také směsi CRM terpenů, vhodné pro testování konopí.
BYLINNÉ REFERENČNÍ STANDARDY PHYTOLAB
PhytoLab je světově uznávaný výrobce podrobně zdokumentovaných bylinných referenčních standardů. Jako partner společnosti PhytoLab nabízíme více než 1 400 jejích referenčních standardů. Produkty PhytoLab obsahují podrobnou dokumentaci potvrzující identitu produktu a stanovenou čistotu. Přesná hmotnost produktů je vytištěna na etiketě vnitřní lahvičky, což umožňuje jejich přímé rozpuštění a zabraňuje ztrátě materiálu.
HWI ANALYTIC – REFERENČNÍ STANDARDY BYLINNÝCH LÉČIV
Ve spolupráci se společností HWI Pharma Services GmbH dodáváme primární a sekundární referenční standardy pro použití při kontrole kvality, kontrole během výroby a testování stability rostlinných léčivých přípravků. Jako výhradní distributor nabízíme standardy vyrobené a kvalifikované společností HWI Pharma Services GmbH. Ke každému standardu je přiložen analytický protokol obsahující chromatografickou čistotu a obsah stanovený metodou qNMR.
BOTANICERT BOTANICKÉ referenční materiály
Nabízíme také komplexní sortiment botanických referenčních materiálů od společnosti BotaniCERT™. Prohlédněte si také leták BotaniCERT. Tyto produkty představují vzorky rostlin nebo částí rostlin (listy, kořeny, oddenky, plody, květy, semena...) ověřené na základě organoleptických kritérií, makroskopického a mikroskopického vyšetření, fytochemického otisku pomocí HP-TLC a HPLC a genetických markerů pomocí PCR. Jsou dodávány se 2 nebo 3 markery (ITS, matK, rbcL) a jsou uvedeny sekvence DNA.
Vzor certifikátu BotaniCERT najdete zde.
BOTANICKÉ EXTRAKTY
Nabízíme řadu referenčních materiálů v podobě rostlinných extraktů, které jsou určeny jako referenční vzorky pro analýzu a studium léčivých rostlin. Tato řada zahrnuje produkty od společností HWI Pharma Services a NIST. U produktů HWI je potvrzena identita charakteristických složek každého extraktu a jejich chromatografické píky jsou přiřazeny na základě srovnání s analytickými standardy. Kromě jedné nebo několika klíčových složek jsou uvedeny také kvantitativní hodnoty.