Merck
A6981
Acamprosate calcium
≥98% (HPLC), powder
Synonyma:
3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10Ca0.5NO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-665-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Acamprosate calcium is a GABA γ-aminobutyric acid agonist.
Acamprosate calcium is a synthetic analog of γ-aminobutyric acid (GABA) and a GABAB receptor agonist. Acamprosate calcium has been used in alcohol dependence treatments and may be an effective augmentation therapy anxiety patients.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acamprosate calcium
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)