Merck
SRP0343
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥22% (SDS-PAGE)
Synonyma:
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥22% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
53.5 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥22% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
53.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KIT(3815)
General description
Human cKit (V560G) ( GenBank Accession No. NM_000222), amino acids 544-end with N-terminal His-tag, MW=50 kDa, expressed in an Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cKit active human
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)